Masterflex®-letkun pumppujärjestelmät − usein kysytyt kysymykset
Täydellisen laboratorioekosysteemin luomiseen ei pidä suhtautua kevyesti. Eikä se ole aina helppoa, minkä vuoksi olemme sitoutuneet paitsi tarjoamaan parhaat biologiset tuotteet, myös vastaamaan kysymyksiin, joita sinulla saattaa herätä selaillessasi.
Katso usein kysytyistä kysymyksistä lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme.
Peristalttisen pumpun perusteet
Virtausnopeudet
- Mitkä virtausnopeudet ovat saavutettavissa?
- Millainen virtaustarkkuus on odotettavissa?
- Ovatko mitatut tilavuudet toistettavissa?
- Mikä on nesteen paksuuden vaikutus virtaukseen?
Pumpunpäät
- Mikä on suurin saavutettavissa oleva paine?
- Mikä on suurin tulopaine?
- Mikä on suurin imukorkeus?
- Tarvitaanko takaiskuventtiilejä?
- Voiko Masterflex® -pumppuja käyttää kuivana?
- Ovatko Masterflex® -pumput itseimeviä?
- Ovatko Masterflex® -pumput syrjäytyspumppuja?
- Onko Masterflex® -pumpuissa imuputkea?
- Voiko lietteitä tai hankaavia liuoksia pumpata?
- Miksi tarjolla on niin monia pumpunpäitä ja letkukokoja?
- Onko virtaus käännettävissä?
Letku
- Onko letku tärkeä?
- Millä lämpötila-alueilla materiaaleja voidaan pumpata?
- Mikä on kemiallinen kestävyys?
- Mikä määrää letkun käyttöiän?
- Millä letkujen koostumuksella on pisin käyttöikä?
- Miten pumpun nopeus vaikuttaa letkujen käyttöikään?
- Onko letku yhteensopiva elintarvikekäyttöön ja steriilien sovellusten kanssa?
- Onko letkujen vaihtaminen vaikeaa?
Käyttölaitteet
- Miksi L/S-, I/P- ja B/T-pumppuryhmissä on saatavana pumpunpäitä ilman käyttölaitteita?
- Voiko yhden käyttölaitteen kanssa käyttää useampaa kuin yhtä pumpunpäätä?
- Onko saatavana muita kuin yleisessä luettelossamme esitettyjä käyttölaitejärjestelmiä?
Miten Masterflex® -letkupumppu toimii?
Kaikki pumppujärjestelmät koostuvat kolmesta osasta: pumpunpäästä, käyttölaitteestaja letkusta.. Pumpunpää koostuu roottorista ja kotelosta; käyttölaite tuottaa roottorin liikuttamiseen tarvittavan voiman, ja letku toimii pumppukammiona. Nämä kolme osaa pumppaavat nestettä seuraavien vaiheiden mukaisesti:
- Letku asetetaan roottorin ja kotelon välissä olevaan letkualustaan, johon se suljetaan (puristetaan).
- Roottorin rullat liikkuvat letkun poikki ja työntävät nestettä. Rullien takana oleva letku palauttaa muotonsa, luo alipaineen ja imee nestettä sen taakse.
- Rullien väliin muodostuu "nestetyyny". Tämä riippuu letkun sisähalkaisijasta ja roottorin geometriasta. Virtausnopeus määritetään kertomalla nopeus tyynyn koolla. Tämä tyyny pysyy melko vakiona lukuun ottamatta hyvin paksuja nesteitä.
- 4. Katso yksinkertainen animaatiomme, joka havainnollistaa käynnissä olevaa Masterflex® -letkupumppua.
Pumpunpäät
1. Mikä on suurin saavutettavissa oleva paine?
Valitsemastasi letkusta riippuen suurin saavutettavissa oleva paine on 2,7 bar (40 psi); nimellispaine on 1,7 bar (25 psi).
2. Mikä on suurin tulopaine?
Tyypillisesti 40 psi (2,7 bar), riippuen letkun sisähalkaisijasta, seinämän paksuudesta ja koostumuksesta.
3. Mikä on suurin imukorkeus?
Suurin imukorkeus on 29 jalkaa (8,8 m) H20.
4. Tarvitaanko takaiskuventtiilejä?
Ei. Ainutlaatuinen suunnittelumme poistaa tämän tarpeen.
5. Voiko Masterflex® -pumppuja käyttää kuivana?
Kyllä. Ne voivat pumpata kaasuja, nesteitä tai sekafaaseja.
6. Ovatko Masterflex® -pumput itseimeviä?
Kyllä. Ne voivat kehittää yli 660 mmHg:n (26" Hg) alipaineen.
7. Ovatko Masterflex® -pumput syrjäytyspumppuja?
Kyllä. Veden virtausnopeus on suoraan verrannollinen roottorin nopeuteen käyttölaitteen maksimikapasiteettiin asti.
8. Onko Masterflex® -pumpuissa imuputkea?
Kyllä. Yksi rulla puristaa aina letkun kiinni, jotta takaisinvirtausta ei pääse tapahtumaan.
9. Voiko lietteitä tai hankaavia liuoksia pumpata?
Kyllä. Rajoituksia ovat viskositeetti ja hiukkaskoko suhteessa valittuun letkun sisähalkaisijaan. Koville hiukkasille suosittelemme letkun sisähalkaisijaa, joka on 20 kertaa hiukkasen halkaisija. Pehmeille hiukkasille suosittelemme 4x.
10. Miksi tarjolla on niin monia pumpunpäitä ja letkukokoja?
Masterflex® -pumput ovat modulaarisia, ja ne sopivat lähes kaikkiin sovelluksiin. Tarjoamme pumpunpäitä muun muassa korkeampiin paineisiin, leikkausherkkiin nesteisiin ja pieneen tilantarpeeseen. Tämä synergisoi erilaisten Masterflex® -letkujen kanssa, joita on saatavana hapoille ja emäksille, herkille biologisille tuotteille, elintarvikkeille ja monille muille nestetyypeille tarkoitetuilla koostumuksilla.
11. Onko virtaus käännettävissä?
Kyllä. Teknisiä tietoja sovelletaan joko myötä- tai vastapäivään.
Virtausnopeudet
1. Mitkä virtausnopeudet ovat saavutettavissa?
Masterflex® Ismatec® -pumppujärjestelmät tuottavat virtausnopeuksia 0,0001–365 ml/min. L/S® -järjestelmät tuottavat virtausnopeuksia 0,00005–3 400 ml/min. I/P-järjestelmät tuottavat virtausnopeuksia 0,001–26 l/min, ja B/T® -järjestelmät tuottavat virtausnopeuksia 0,3–42 l/min.
2. Millainen virtaustarkkuus on odotettavissa?
Kalibroiduilla virtausjärjestelmillä voidaan saavuttaa parempi kuin ±0,5 %:n virtaustarkkuus. Muissa järjestelmissä voidaan saavuttaa ±2–5 %:n tarkkuus yleisiin siirtosovelluksiin.
3. Ovatko mitatut tilavuudet toistettavissa?
Tilavuudet ovat toistettavissa ±0,5 %:n tai paremmalla tarkkuudella kalibroiduilla järjestelmillä.
4. Mikä on nesteen paksuuden vaikutus virtaukseen?
Kaikki virtausnopeudet perustuvat veteen. Nesteen viskositeetin kasvattaminen pienentää virtausnopeutta.
Letku
1. Onko letku tärkeä?
Letku on pumppukammio. Letkun joustavuus takaa imunostokyvyn, sen lujuus takaa paineensietokyvyn, sen joustavat ominaisuudet määräävät pumppauksen kestoajan, sen reikä määrittää virtausnopeuden ja sen seinämän paksuus määrittää pumppaustehokkuuden.
Varmistaaksesi tarkat virtausnopeudet ja letkujen pitkän käyttöiän, käytä ainoastaan Masterflex-pumppuletkuja pumppuletkusovelluksissasi. Masterflex-pumppuletkut ovat paras valinta, koska toisin kuin yleiskäyttöiset hyödykeletkut, ne on erityisesti suunniteltu ja puristettu tarkkuuspuristamalla tiukkojen toleranssien täyttämiseksi Masterflexin peristalttisiin pumppuihin. Masterflex-letkut auttavat sinua saavuttamaan huippusuorituskyvyn ja täyttämään lukuisat standardit ja luokitukset.
2. Millä lämpötila-alueilla materiaaleja voidaan pumpata?
Optimaalinen lämpötila-alue on 0–40 °C (32–104 °F). Maksimilämpötila-alue on letkujen osalta -40–150 °C (-40–302 °F) ja pumpunpään osalta 0–40 °C (32–104 °F).
3. Mikä on kemiallinen kestävyys?
Riippuu letkutyylistä (katso letkujen ja kemiallisten yhteensopivuuksien tietokanta).
4. Mikä määrää letkun käyttöiän?
Monet tekijät vaikuttavat letkun käyttöikään. Pumpun nopeus ja järjestelmän paine, letkumateriaali ja kemiallinen yhteensopivuus, pumpattavan nesteen (elatusaineen) hankaavuus, nesteen lämpötila ja jopa ympäristö, jossa pumppu on, vaikuttavat asiaan. Tutustu STAMP-letkuoppaaseen , josta löydät sovellustiimimme noudattaman vaiheittaisen suositusprosessin.
5. Millä letkujen koostumuksella on pisin käyttöikä?
Norprene*, PharMed* BPT, Pharmapure, Puri-Flex, Tygon E-LFL*, silikoni, C-FLEX** ja Viton*** tässä järjestyksessä.
6. Miten pumpun nopeus vaikuttaa letkujen käyttöikään?
Letkun käyttöikä on kääntäen verrannollinen pumpun nopeuteen. Pienin nopeus takaa maksimaalisen käyttöiän.
7. Onko letku yhteensopiva elintarvikekäyttöön ja steriilien sovellusten kanssa?
Kyllä. Jotkin letkujen koostumukset täyttävät NSF-määritykset sekä FDA:n ja USDA:n vaatimukset elintarvikkeiden käsittelyä varten. Monet voidaan steriloida.
8. Onko letkujen vaihtaminen vaikeaa?
Ei, letkun vaihto on itse asiassa hyvin yksinkertaista. EASY-LOAD®, EASY-LOAD II®, High-Performance, patruuna ja RAPID-LOAD® -pumpunpäiden ansiosta letkujen vaihto on nopeaa ja helppoa. Standard-pumpunpäässä letkut on helppo vaihtaa mukana toimitetun latausavaimen avulla.
Käyttölaitteet
1. Miksi L/S-, I/P- ja B/T-pumppuryhmissä on saatavana pumpunpäitä ilman käyttölaitteita?
Modulaarisen konseptin ansiosta voit mukauttaa järjestelmäsi mahdollisimman joustavasti.
2. Voiko yhden käyttölaitteen kanssa käyttää useampaa kuin yhtä pumpunpäätä?
Kyllä. Mikä tahansa määrä (tyypillisesti 2–4) voidaan pinota yhteen millä tahansa yhdistelmällä käyttäen Standard- tai EASY-LOAD-päitä käyttölaitteen maksimivääntömomenttikapasiteettiin asti.
3. Onko saatavana muita kuin yleisessä luettelossa esitettyjä käyttölaitejärjestelmiä?
Kyllä. Suunnitteluosastomme voi räätälöidä, suunnitella tai muokata käyttölaitteen tai käyttölaitepaketin määritystesi mukaisesti määrämittaisille hankinnoille ja OEM-sovelluksia varten.
* Norprene, PharMed®, Tygon-rekisteröity tavaramerkki Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
**C-FLEX-rekisteröity tavaramerkki Saint-Gobain Performance Plastics Corporation.
*** Viton®– The Chemours Companyn rekisteröity tavaramerkki.
Masterflex®: Alallamme vertaansa vailla
Löydät kaikki vastaukset pumppuja, letkuja, nesteitä ja kaikkea muuta laboratoriossasi tarvittavaa koskeviin kysymyksiin. Ota yhteyttä jo tänään, jos sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä tilauksen.