Kosteusanalyysi
VWR tarjoaa valikoiman infrapunalämpö-, halogeeni-, metalli-, keramiikka- tai kvartsielementtikosteusanalysaattoreita rutiinitöihin ja erittäin tarkkoihin sovelluksiin.
- Infrapunalämmitys - ei lasia (MB23), halogeeni nopeita tuloksia varten (MB25), lämmityselementit, joissa lasi- tai alumiinipaneelit (MA35)
- Kosteusanalysaattorit erittäin tarkkoihin sovelluksiin: Halogeeni (MB35, MB45, MA 100), keramiikka- tai kvartsielementti (MA100 ja MA150)
- Saatavana on valikoima vahvistettuja versioita (OCE) lakisääteiseen mittaustoimintaan
Tuotevalikoima
Kosteusvaa'at
Valikoima kosteusvaakoja...
Punnitus- ja kuivatusastiat
Kestävät alumiiniastiat, jotka ovat yhteensopivia useimpien nestevaakojen ja kuivaimien kanssa. Öljyttömiä, kapenevat kärjet helpottavat pinoamista.