Nestekromatografia (HPLC & UHPLC) – Analyyttinen
Korkean erotuskyvyn nestekromatografia (HPLC) ja ultrakorkean erotuskyvyn nestekromatografia (UHPLC) ovat laajimmin käytettyjä tekniikoita kemian ja biotieteiden aloilla.
Avantorin laitteet ja tuotteet analyyttiseen nestekromatografiaan
Kolonnien valinta
Tarvitset käyttämääsi menetelmään soveltuvan HPLC- tai GC-kolonnin. Eri vaihtoehtoja on runsaasti, mutta autamme sinua valitsemaan sopivan.
Liikkuvat faasit ja faasien muokkaus
Voit valita laboratorioosi parhaiten soveltuvat HPLC-liuottimet Avantorin satojen liuottimien tarjonnasta. Hanki suosimasi tuotemerkit ja tuotteet luotettavalta toimittajalta.
Näytepullot
Minkä tahansa näytepullotyypin tarvitsetkin löydät sen Avantorilta. Meillä on tusinoittain erikokoisia, erimuotoisia ja eri tavoin viimeisteltyjä näytepulloja, jotka auttavat kemiallisen yhteensopivuuden varmistamisessa. Tutustu, mitä Avantorilla on tarjo
Kapillaarit, liittimet ja lisävarusteet
Optimoi virtaustie kromatografian laboratoriossasi valitsemillasi kapillaareilla ja liittimillä. Tutustu Avantorin tarjontaan.
Instrumentointi – (U)HPLC
Löydä tarpeisiisi sopiva LC-laite. (U)HPLC-valikoimamme on suunniteltu yksinkertaiseksi ja luotettavaksi.
Aminohappojen analysaattori
Tutustu uuteen aminohappojen analysaattoriin: 30 % pienempi, optimoitu ninhydriinireaktioon. Sopii hyvin proteiinihydrolysaattien (PH) ja fysiologisten nesteiden (PF) analysointiin.
Erityiset tunnistimet
Paranna analyysejä laajalla LC-tunnistinvalikoimalla, kuten ELSD-tunnistimilla (Evaporative Light-Scattering Detectors).
Avantor® – kromatografian asiantuntijat
Tarvitsetko teknisiä tietoja tai neuvoja?
Saat meiltä teknisiä tietoja ja voit soittaa tai lähettää sähköpostia asiantuntijoillemme ja pyytää heiltä neuvoja.
What is HPLC?
High performance liquid chromatography, known as HPLC, works by using high-pressure pumps to effectively force a sample mixture containing the solvent through a column that contains a solid absorbent material.
This absorbent material interacts differently with each component in the solvent. As the solvent components flow out of the column, they flow at a unique rate.
The difference in flow rate lets each component be separated from the mixture. A detector then determines the identity and concentration of the compounds.