Proteiinien ja suurten biologisten molekyylien erottelu
Suurten molekyylien LC-analyysi (Bio LC)
Biologisilla prosesseilla valmistettujen aktiivisten ainesosien erottelu vaatii usein tavallisesta poikkeavaa lähestymistapaa.
Tuotesivut
Hydrofobinen interaktio-kromatografia (HIC)
HIC on erittäin hyvä tekniikka proteiinien erotteluun, sillä se ei aiheuta denaturoitumista, ja on niin ollen skaalattavissa niin analyysivaiheeseen kuin downstream-prosessiin.
Kokoekskluusio-kromatografia (SEC)
SEC-tekniikkaa käytetään komponenttien erotteluun niiden molekyylien koon perusteella. Se on ei-adsorboiva tekniikka, eli siinä ei tapahdu kemiallista vuorovaikutusta.
Ioninvaihtokolonnit
Ioninvaihtokolonneissa erottelu tapahtuu molekyylien varauksen perusteella. Tätä tekniikkaa käytetään usein peptidien, proteiinien ja oligonukleotidien erotteluun.
Suurihuokoinen käänteisfaasi-HPLC
300 Å:n huokoskoko C4- tai C8-faasissa soveltuu pienille proteiineille ja suurille peptideille. Proteiinit saadaan talteen hydrofobisen pään adsorptiolla.
Täyteaineet kromatografiaan
Jos tarvitset cGMP-vaatimusten mukaisissa olosuhteissa valmistettuja väliaineita, jotka sopivat käyttötarpeisiisi niin laboratorion kuin tuotannon mittakaavassa.
Automatisoitu proteiinien puhdistus
Voit tehostaa proteiinien puhdistusta laboratoriossa laitteistojen ja ohjelmistojen avulla.