Histologia
VWR:n valikoimissa on reagensseja ja laitteita kudosten preparointiin, säilöntään ja käsittelyyn sekä leikkeiden valmistamiseen ja värjäämiseen.
Kudosten preparointiin käytetään monia eri tekniikkoja ja tutkimusmenetelmiä. Useimpiin näistä liittyy erityyppisillä mikroskoopeilla tutkittavien leikkeiden preparointi, mutta mikään yksittäinen tutkimusmenetelmä eikä taatusti mikään yksittäinen värjäystekniikka tuo kaikkia kudoksen soluja esiin yhtä hyvin. Morfologia on mahdollista havainnollistaa värjäämällä, toiminnalliset ominaisuudet histokemiallisilla, immunologisilla tai molekyylisillä menetelmillä ja ultrarakenne elektronimikroskopialla, kaikki samasta näytteestä. Parafiinilohkoihin valetut, värjätyt leikkeet ja kudokset säilyvät erittäin hyvin ja useimmat histologiset laboratoriot säilyttävät lohkoja ja aluslasipreparaatteja pitkiäkin aikoja.
Katso lisätietoja aluslaseista, peitinlaseista, mikroskoopeista yms. välineistä mikroskopiaa käsittelevästä osasta.
Dissektiotyökalut ja -instrumentit
Tuotteita laajasta dissektiotyökaluvalikoimastamme....
Kudoskäsittely kemikaalit
Kaikki kudosnäytteisiin tarvittavat kemikaalit näytteenotosta värjäykseen asti...
Laitteet ja kulutustarvikkeet kudosten käsittelyyn
Erikoistarvikkeet preparoinnin kaikkiin vaiheisiin näytteenotosta valmiiseen levyyn saakka...
Värjäys
Solun osien taittoindeksit ovat usein erilaisia, ja tätä voidaan käyttää niiden osittaiseen tunnistamiseen eri mikroskopiamenetelmillä...