Uudet mikrobiologiatuotteet
VWR® MPP15: Elatusaineiden valmistelun yksinkertaistaminen
VWR Medium Preparator Premium 15 (MPP15) sisältää kaiken tarvittavan yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan elatusaineiden valmistusta. Elatusaine sekoitetaan tehokkaasti, kuumennetaan, steriloidaan ja jäähdytetään nopeasti haluttuun täyttölämpötilaan. Täyttöprosessin aikana elatusaine pidetään vakaana valitussa lämpötilassa. MPP15:tä voidaan käyttää myös autoklavointiin, pienten esineiden ja nesteiden sterilointiin erillisissä säiliöissä tai lämpöhauteessa.
Automaattiset VWR®-pesäkelaskijat
Miksi käyttää automaattista pesälaskijaa?
Pesien automaattinen laskenta takaa johdonmukaisuuden, tarkkuuden, nopeuden ja tehokkuuden.
Uusi automaattisten pesälaskijoiden valikoimamme sisältää laskijoita, jotka ovat edullisia kaato-, levitys- ja spiraalilevyjen nopeaan laskentaan aina korkealuokkaisiin, laajennettuihin sovelluksiin ja IQ/OQ:hon asti.
Lisätietoa
T-Lab Eco: taloudellinen laboratorioautoklaavi
Tuttnauer kehitti T-Lab Eco -laitteen erityisesti oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia varten yksinkertaisuutta ja taloudellisuutta silmällä pitäen.
Tämä pystysuora lattiamallinen autoklaavi kattaa laboratorion yleisen steriloinnin perustarpeet. Sen tavoitteena on lisätä laboratorion tuottavuutta yhdistämällä paras yleinen kapasiteettikoko ja resurssien, kuten veden, sähkön ja käyttöajan optimointi.
Lisätietoa
Paranna laskenta-analyysejäsi käyttämällä CytoFLEX-virtaussytometria
CytoFLEX-alustan edistyneen optiikan ja fluidiikan ansiosta laite pystyy erottamaan pienet hiukkaset jopa 200 nm:iin asti ja laskemaan jopa 0,5 µm:n kokoisia bakteereja ilman laskentahelmiä. Lisäksi solujen elinkelpoisuutta ja elinvoimaisuutta koskevat tiedot antavat valmistajille mahdollisuuden säästää aikaa ja rahaa.
Lisätietoa
Kannettavat MinION™-sekvensointilaitteet
Nopea mikro-organismien tunnistaminen ja karakterisointi viljelmistä tai sekoitetuista metagenomisista näytteistä kohtuuhintaisilla kannettavilla MinION-sekvensiointilaitteilla.
Reaaliaikainen analyysi mahdollistaa nopean pääsyn käyttökelpoisiin tuloksiin.
VWR® lukittavat kontaktimaljat (kierrekansi)
Lääketeollisuuden kontaktimaljat lukittavalla kannella kolminkertaisissa steriileissä pakkauksissa ovat ihanteellisia ilman, pintojen, käsineiden ja haalareiden kontaminaation ehkäisyssä eristetyillä alueilla ja puhdastiloissa. Pakattu pusseihin, joissa on viisi levyä.