Titraus
Titraus on tekniikka, jonka avulla voit määrittää kaikesta tarkat pitoisuudet. Tämän tekniikan käytössä tarvitset monia erilaisia tuotteita, jotka VWR voi tarjota sinulle tavallisista lasitavaroista automaattisiin titraattoreihin sisältäen reagenssit, laitteet ja lisätuotteet.
VWR Chemicalsin indikaattorit reaktioiden ja titrauksen monitorointiin
Kemiallisia reaktioita ja reaktioiden tilaa voidaan seurata tarkkailemalla indikaattorien värin muutoksia. Meillä on tarjolla kattava valikoima pH-, metalli-, redoksi- sekä muita indikaattoreita erikoistarkoituksiin
VWR Chemicals Volumetriset liuokset titraukseen
Etsitkö tuotetta ratkaistaksesi analyyttiseen LC:hen liittyvän ongelman? Kyse voi olla oikeantyyppisen näytepullon valinnasta, menetelmän kehittämisestä tai laboratorion laitteistoista.
VWR Chemicals sekundääriset referenssistandardit titraukseen
VWR® sekundääristen referenssistandardien valikoiman tuotteet ovat erittäin puhtaita, homogeenisia ja soveltuvat täydellisesti volumetristen liuosten kertoimen tarkistamiseen.
Titraus Merckin kemikaaleilla ja liuoksilla
Titripur®, Titrisol®, Titripac®, Aquastar®, Smartchemicals ja 3S reagenssit. Kaikki Merckin reagenssit parantavat titrausprosessisi tehokkuutta.
Titrausvälineet
VWR auttaa sinua löytämään käyttötarkoitukseesi sopivimmat instrumentit yksinkertaisista manuaalisista tiloista monimutkaisiin automaattisiin laitteistoihin...
Käyttötarkoitukset
Happomittaukset mineraalisista öljyistä, biodieselistä ja voiteluaineista
Moottoriöljyjen sisältämä happo on merkittävin korroosion, hapettumisen, typettymisen ja heikentyneen viskositeetin aiheuttaja. Nämä ovat kaikki haittatekijöitä, jotka vaikuttavat kielteisesti suorituskykyyn. Ne ovat myös laitteistovaurioiden pääaiheuttajia.
Volumetrisen liuokset sokerianalyysiin
Yli 200 vuotta sitten kehitetty titraus on nykyisin yksi yleisimmin käytetyistä kvantitatiivisista menetelmistä ja tärkeä tekniikka kaikissa moderneissa valvonta, jota käytetään ensisijaisesti sokerianalyysissa.
Usein kysytyt kysymykset
Analyysissa on neljän tyyppisiä reaktioita
- Happoperustainen titraus
Vetyionit siirretään haposta emäkseen tai hydroksidi-ionit emäksestä happoon, millä saadaan aikaan neutraloituminen. Mitä voimakkaampi emäs tai happo on, sitä tarkemmin on reaktion päätepiste määritettävissä.
- Saostustitraus
Tällä menetelmällä määriteltävä ainesosa saostetaan tavallisesti titrausliuoksessa liukenemattomaksi yhdisteeksi. Pääte piste voidaan määrittää kirkkaasta liuoksesta tai mittaamalla johtokyky
- Kompleksometrinen titraus
Tässä ionit yhdistyvät toisiin ioneihin tai molekyyleihin muodostaen liukoisia komplekseja, jotka hajautuvat vain vähän
- Redox-titraus
Tässä menetelmässä elektronit siirretään pelkistimestä hapettimeen
Epäsuorasta titrauksesta on olemassa 3 tyyppiä
- Takaisintitraus
Näyteliuokseen lisätään tietty määrä näytteen kanssa reagoivaa reagenssia. Reaktion päättymisen jälkeen titrataan toisella reagenssiliuoksella jäljellä oleva reakoimaton reagenssiliuos
- Epäsuora titraus
Määritettävä ainesosa ei reagoi suoraan reagenssiliuoksen kanssa, vaan välillisesti stoikiometrisen reaktion kautta toisen titrautuvan aineen kanssa
- Substituutio-titraus
Tässä menetelmässä aine lisätään näytteeseen, jonka avulla se reagoi stoikiometrisesti vapauttaen samanaikaisesti lisätyn aineen ainesosan. Tämä ainesosa titrataan sitten suoraan.
Monipuolisuutensa ansiosta volymetrista analyysia voidaan käyttää lukuisien orgaanisten ja epäorgaanisten seosten määrityksessä. Titraus kuvataan usein sisällön määrittämiseksi standardireferenssijulkaisuissa kuten Farmakopeassa, DIN- ja ASTM-standardeissa tai elintarvikkeiden analyysimenetelmissä.
Tämä menetelmä on yksi vanhimmista ja eniten käytetyistä kvantitatiivisista analyysimenetelmistä
- alhaiset laitteistokustannukset
- yksikertaiset työprosessit
- helposti automatisoitavissa
- nopea analyysi
- erinomainen toistettavuus
- tulosten tarkkuus
Saatavilla on 3 erilaista pakkausta
- Ampullit Convol NORMADOSE
Nämä väkevöidyt liuokset volumetristen liuosten valmistamiseen toimitetaan lasi- tai muoviampulleissa, jotka on tuotettu siten, että tarkasti annosteltu sisältö voidaan siirtää volymetriseen pulloon. Ne ovat taloudellinen ja tilaa säästävä vaihtoehto käyttövalmiille liuoksille ja ne säilyvät pitkään avaamattomissa ampulleissa
- Perinteiset pullot 100 ml - 25 l.
Suurin osa ”käyttövalmiista” liuoksista on pakattu muovipulloihin. Eniten käytetty pienpakkaus on 1 l pullo. Ampulleihin verrattuna näiden pakkausten etu on parempi tarkkuus eikä valmistelun aikana ole mitään riskejä.
- Bag in box -pakkaukset
Suurina määrinä tilattaessa voimme toimittaa 10 tai 5 l bag in box pakkauksia. Ilmaton imeminen näistä pakkauksista varmistaa, että volumetrisen liuoksen laatu säilyy viimeiseen tippaan asti.
Kyllä, olemme luoneet räätälöityjen tuotteiden valmistuspalvelun tuottaaksemme toiveiden mukaisia liuoksia
Löydät linkin alta:
https://fi.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services
NIST-jäljitettävä kalibrointi on varmistusohjelma, joka vahvistaa, että laboratorio tai tuottaja on täysin varustettu kalibroimaan laitteita National Institute of Standards and Technology (NIST) standardien mukaisesti ja että tämän valmistajan tarjoamat tuotteet vastaavat NIST-ylläpitämiä mittausstandardeja.
- Volumetristen liuosten titteri voi muuttua ajan myötä, sen vuoksi on suositeltavaa tehdä ajoittaisia tarkastuksia, erityisesti voimakkaasti ohennetuille liuoksille. Referenssistandardien käyttö antaa mielenrauhan ja varmistaa tulosten integriteetin. ‒ NIST-jäljitettävä
- Erittäin puhdas
- toimitetaan analyysisertifikaatilla laadunvarmistusta varten
- himmeät lasipakkaukset kartonkilaatikoissa estävät tuotteen laadun heikkenemisen valon vaikutuksesta