Puhdistus
Puhdistus
Kuinka näytteitä puhdistetaan nestekromatografialla? Näytetyypin ja vaaditun puhtauden perusteella tarjolla on useita vaihtoehtoja tavallisesta flash-kromatografiasta massaerottelevaan preparatiiviseen HPLC-kromatografiaan. Anna meidän etsiä ratkaisu, kun puhdistat tärkeitä näytteitä.
Tuotesivut
Preparatiiviset LC-kolonnit
Haluatko siirtyä analyyttisesta kromatografiasta preparatiiviseen tai mietitkö, millainen faasi olisi sopiva? Me voimme auttaa.
Bulkkisorbentti
Meiltä löydät erikoispuhdistukseen sopivat bulkkiaineet, joko polymeeri- tai silikapohjaiset faasit.
Preparatiivinen HPLC: kolonnilaitteisto
Jos haluat pakata omat preparatiivisen HPLC:n kolonnisi, saat meiltä siihen tarkoitukseen sopivia laitteistovaihtoehtoja.
Liuottimet preparatiiviseen HPLC:hen
Puhdistus on prosessin viimeinen vaihe, jossa parhaan tuloksen saa valitsemalla oikeanlaisen liuottimen.
Preparatiiviset instrumentit
Tutustu preparatiivisten LC-instrumenttien valikoimaan valmiista ratkaisuista modulaariseen kokoonpanoon, joka sopii parhaiten sovellukseesi.
Flash-instrumentit
Tutustu Flash LC -instrumenttien valikoimaamme. Nopeuta puhdistusta ja tehokkuutta korkealaatuisilla instrumenteilla.
Automaattinen flash-kromatografia
Tutustu valikoimaamme, jos etsit flash-patruunoita, joilla on eri selektiivisyysvaihtoehtoja.
What is Low pressure Chromatography?
The main difference between high and low pressure chromatography is the amount of pressure applied to the sample to separate its components.
High pressure liquid chromatography (HPLC) may require the use of multiple pumps and results in high resolution. HPLC samples are often not collected for further use but are instead directly analyzed in conjunction with other techniques like mass spectrometry.
In comparison, low pressure liquid chromatography (LPLC) usually uses only one pump to force the mobile phase through the column and results in lower resolution. This pump applies low pressure, and this type of chromatography is used for preparative or purification chromatography to obtain individual components from the sample.