Laboratorion kulutustarvikkeet jokapäiväiseen käyttöön
Laadukkaasta VWR Collection -valikoimasta löydät helposti kaikki laboratorion perustarvikkeet, jotka tehostavat työskentelyä. Kulutustarvikkeet, kuten dekantterit, koeputket, kyvetit, muistiot ja lasitarvikkeet, soveltuvat moniin eri käyttötarkoituksiin. Nämä tärkeät tarvikkeet ovat laadukkaita, edullisia ja käteviä, joten voit keskittyä sinulle tärkeimpään työhön.
Tuotevalikoima
Pullot
Pullot eri materiaaleista, muun muassa HPDE-muovi, polypropeeni, polyeteeni ja ruskea lasi. Kapea tai leveä suuaukko, lukitussinetti ja kierre-, paino- tai tippakorkki.
Koripullot
Veden ja muiden nesteiden sekä laboratorion elatusaineiden säilytykseen ja annosteluun.
Sentrifugiputket
Sentrifugiputket, polystyreeniä, polypropeenia tai PTFE-muovia, steriilit tai steriloimattomat. Saatavana malleja, jotka eivät sisällä DNaasia, RNaasia, pyrogeenejä tai BSE-/TSE-taudinaiheuttajia. Toimitetaan telineisiin tai pusseihin pakattuina.
Kryoputket
Kryoputket biologisen materiaalin sekä ihmis- ja eläinsolujen säilytykseen jopa –196 °C:ssa.
Suodatus
Muun muassa suodatinpaperit, ruiskusuodattimet ja pullosuodattimet kemian, kromatografian ja biotieteiden suodatustöihin.
Mikrosentrifugiputket
Paino- ja kierrekorkilliset mikrosentrifugiputket, tilavuus 0,5...2,0 ml, useita värivaihtoehtoja.
Mikroskoopin alus- ja peitinlasit
Mikroskoopin alus- ja peitinlasit kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin biologian perusopetuksesta terveydenhuollon diagnostiikkaan.
Petrimaljat
Gammasäteilytetyt, steriilit tai aseptiset polystyreenimaljat, eri kokoja ja muotoja.
Pipetinkärjet
VWR:n valikoimassa on pipetinkärkiä kaikkiin käyttötarkoituksiin.
Pipetit, pasteur/seerumi
Muoviset tai lasiset siirto-/pasteurpipetit ja seerumipipetit. Myynnissä eri tilavuus-, malli- ja pakkausvaihtoehtoja.
Reagenssisäiliöt
VWR-reagenssiastiat soveltuvat monikanavaisten pipettien kanssa käytettäviksi.
Putket
Kerta- ja kestokäyttöiset VWR-koeputket, näyteputket ja viljelyputket.
Mittapullot
VWR-mittapullot, tilavuus 5...2 000 ml, luokka A, borosilikaattilasia, mukana polypropeenitulppa. Myynnissä myös valoherkille materiaaleille sopiva ruskea malli.
Punnitusastiat
VWR:n muoviset, paperiset, alumiiniset tai lasiset punnitusastiat, -kauhat ja -alustat punnituksiin ja kosteusmäärityksiin. Useita eri tilavuuksia mikroluokkaan saakka.
Tissue Culture Plasticware
VWR Cell Culture Consumables