Media Fill -simulointitestin elatusaineet
Elatusaineet Media Fill Test -simulointitesteihin. Rakeinen tai käyttövalmis, sekä lääketeollisuuden että elintarvike- ja juomateollisuuden tarpeisiin.
TSB lääketeollisuuteen
GMP vaatii, että lääkeyritykset testaavat aseptiset tuotantoprosessit mikrobiologisen kontaminaation varalta, niin kutsutulla Media Fill Test -simulointitestillä.
Rakeinen Linden Grain Medium -elatusaine vähähappoisiin aseptisiin juomateollisuuden prosesseihin
Linden Grain Medium on erityisesti suunniteltu vähähappoisten aseptisten juomatuotantolinjojen testaukseen.