Uutiset
New range of disposable nitrile and latex gloves
New gloves lines meeting the stringent quality standards of Avantor and all critical market and regulatory requirements.
VWR Success Story
VWR, part of Avantor, helped an international company lower its accident rates and save money through standardization across several different locations.
Avantor and 3M
Working together to help the Pharmaceutical Industry, standardise, consolidate, drive efficiencies and reduce total cost of ownership. See the video.
Kaksinkertaisesti pinnoitetut kertakäyttöiset Microflex® 93-260 -nitriili- ja neopreenikäsineet
Ohuin saatavilla oleva kemikaalinkestävä, synteettinen ja kertakäyttöinen yhdistelmäkäsine
SecureFit™ 600 -suojalaseilla parempaa näkyvyyttä ja käyttömukavuutta
Mukavuus edellä kohti muutoksia!
Uvex pheos CX2 safety spectacles demonstrate excellent performance
Suitable for most disciplines
The new VWR Industrial Safety Solutions catalogue has arrived!
Request your free copy or easily download the PDF
VWR® CHF5CB -haalarit
Älä tingi turvallisuudesta tai käyttömukavuudesta
Vahinkokäynnistyksen esto (Lockout/Tagout [LoTo])
Suojelee työntekijöitä käynnissä olevilta, jännitteisiltä laitteilta
EN16523-1 korvaa EN374-3:2003-standardin vuoden loppuun mennessä
Menetelmät ovat teknisesti erittäin samanlaisia, mutta vaatimukset ovat muuttuneet huomattavasti. Läpäisevyystesteihin käytettävien kemikaalien luettelo on kasvanut 12:sta 18:aan, ja dekantterisymboli korvautuu 3 erilaisella erlenmeyerkolvikuvalla.