EN16523-1 korvaa EN374-3:2003-standardin vuoden loppuun mennessä
Varmuutta ensi vilkaisulla
Menetelmät ovat teknisesti erittäin samanlaisia, mutta vaatimukset ovat muuttuneet huomattavasti. Läpäisevyystesteihin käytettävien kemikaalien luettelo on kasvanut 12:sta 18:aan, ja dekantterisymboli korvautuu 3 erilaisella erlenmeyerkolvikuvalla.
- Tyyppi C, perussuojaus: vähintään tason 1 suojaus luettelon 1 kemikaalia vastaan
- Tyyppi B, keskitason suojaus: vähintään tason 2 suojaus luettelon 3 kemikaalia vastaan
- Tyyppi A, korkean tason suojaus: vähintään tason 2 suojaus luettelon 6 kemikaalia vastaan