KF-titraus
Kompaktit volumetriset ja kulometriset Karl Fisher -titraattorit ja reagenssit vesipitoisuuden määritykseen.
- Volumetriset Karl Fischer -titraattorit on tarkoitettu keskisuurille ja suurille vesimäärille (mg), ja niiden avulla vesipitoisuuden määrittäminen on helppoa, nopeaa ja tarkkaa
- Kulometriset Karl Fischer -titraattorit on tarkoitettu pienille vesimäärille (µg), ja niiden avulla vesipitoisuuden määrittäminen on helppoa, nopeaa ja tarkkaa
- Karl Fischer -reagenssit
Karl Fischer reagenssit ja titraus
Laaja valikoima volumetrisia ja kulometrisia Karl Fischer reagensseja
Karl Fischer standardit
Laaja valikoima Karl Fischer standardeja volumetriseen ja kulometriseen titraukseen
Volumetriset Karl Fischer -titraattorit
Karl Fischerin volumetriset titraattorit sopivat rutiinitöihin, sillä ne ovat helppokäyttöisiä ja niillä vesipitoisuuden määritys onnistuu nopeasti ja tarkasti...