Termostaattihauteet
Termostaattihauteita käytetään laajalti erilaisiin jäähdytys- ja lämmitystarkoituksiin biotieteen, mikrobiologian ja kemian laboratorioissa.
VWR:ltä saat jäähdyttäviä termostaattihauteita, jäähdyttimiä ja lämmittäviä termostaattihauteita markkinoiden johtavilta toimittajilta, kuten Julabolta, Huberilta, Laudalta ja Grantilta, sekä omasta VWR Collection -valikoimastamme.
Autamme löytämään käyttötarkoitukseesi sopivan termostaattihauteen.
Valitse termostaattihaude käyttösovelluksen mukaan
Valitse termostaattihaude toimittajan mukaan
Pyydä tarjousta
Huomioitavat asiat ennen termostaattihauteen ostoa
- Mihin käyttösovellukseen se tulee?
- Onko kyseessä sisäinen vai ulkoinen sovellus?
- Tarvitsetko avoimen vai suljetun järjestelmän?
- Mikä on lämpötila-alueen tarve?
- Mikä on lämpötilan vakauden tarve?
- Millainen on vaadittu lämmitys- ja jäähtymisaika?
- Millainen on vaadittu jäähdytys- tai lämmitysteho (watteina)?
- Tarvitaanko integroitu ohjelmoija sekä ajan ja lämpötilan profilointi?
- Millainen on vaadittu kapasiteetti (litroina)?
- Millainen on vaadittu virtausnopeus?
- Tarvitaanko PT100-anturi?
Jäähdytystehon laskenta
On tärkeää selvittää käyttötarkoitukseen sopiva jäähdytysteho. Jäähdytystehon voi laskea seuraavalla kaavalla:
watit celsiusasteina = (ΔT° x (4,126) / S
ΔT° = sovellukseen tulevan ja sovelluksesta poistuvan nesteen lämpötilaero
S = 1 litran säiliön täyttöaika sekunteina. Jos tunnettu virtausnopeus on 10 l/minuutti, 60 sekuntia/10 litraa vastaa 6 sekuntia. S = 6 sekuntia
4,126 = tiheyden ja veden lämpötilan muuntovakio
Tutustu termostaattien ja termostaattihauteiden oppaaseen napsauttamalla tätä