Jäähdyttävät ja lämmittävät termostaattihauteet
VWR:n jäähdyttävät ja lämmittävät termostaattihauteet
Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa kiertohauteissa on joko Advanced Programmable- tai Advanced Digital -lämpötilansäädin. Nopeussäätöinen pumppu soveltuu sekä ulkoiseen kiertoon että lämpötilansäätöön.
Huberin jäähdytys- ja lämmitystermostaatit, ruostumatonta terästä, Ministats®
Pienikokoinen Ministats® mahtuu helposti ahtaimpiinkin paikkoihin. Sitä käytetään pääasiassa ulkoisissa sovelluksissa, mutta termostaattihauteeseen voi myös suoraan asettaa kohteita suuaukon kautta.
Laudan jäähdyttävät/lämmittävät kiertotermostaatit, termoelektriset, LOOP
LOOP-tuotevalikoimassa on kaksi termoelektristä kiertotermostaattia ulkoiseen lämpötilan säätöön. Jäähdytysaineeton lämpötilan säätö, Peltier-tekniikka
Grantin jäähdyttävät/lämmittävät termostaattihauteet, LT ecocool™ -sarja
Ympäristöystävällisissä, jäähdyttävissä ja lämmittävissä kiertohauteissa on intuitiivinen käyttöliittymä. Ne on tarkoitettu ulkoisiin sovelluksiin lääketeollisuudessa, opetuksessa, teollisuudessa ja mikrobiologiassa.
Julabon jäähdyttävät ja lämmittävät termostaattihauteet, CORIO™ CD-F -sarja
Koska CORIO™ CD -säätimessä on vaativaa teknologiaa, se soveltuu haastavien käyttötarkoitusten sisäiseen ja ulkoiseen lämpötilanhallintaan.