Stevanato Group EZ-fill®-näytepullot – DWK Life Sciences
Käyttövalmiit steriilit näytepullot, jotka on suunniteltu nopeuttamaan lääkekehitysprosessia ja lisäämään toiminnan joustavuutta aseptisessa täytössä.
Soveltuu hyvin lääkekehitysprosessiin ensimmäisen linjan tutkimuksista aina kaupallistamiseen asti sekä pienten erien valmistukseen.
Poista hiukkaspuhdistukseen, depyrogenointiin ja sterilointiin liittyviä kustannus-, aika- ja monimutkaisuusongelmia käyttämällä käyttövalmista (RTU) näytepulloliuosta.
Paranna tuotteen laatua ja potilasturvallisuutta RTU-näytepulloilla, jotka on pakattu sekundaaripakkaukseen, joka estää lasien välisen kosketuksen.
Markkinoilletuloaika lyhenee, koska käytössä on maailman laajimmin hyväksytty RTU-näytepullojärjestelmä, joka takaa nopean skaalautuvuuden alkuvaiheen kehityksestä kaupalliseen tuotantoon.
Tietoa Stevanato Group EZ-fill® -näytepulloista
- Hiukkaspuhdistetut, depyrogenoidut ja steriilit näytepullot pesässä ja ammeessa tai laatikoston lokeroissa.
- ISO 8362-1 2R-, 4R-, 6R-, 10R- ja 20R-näytepullot, jotka on valmistettu borosilikaattilasista, tyyppi 1, 51-laajennuslasi, European Blowback
- Toissijainen pakkaus on suunniteltu suoraan aseptiseen täyttöön ja estämään lasien välinen kosketus potilasturvallisuuden ja tuotteen laadun parantamiseksi.
- Sisäänrakennetut kokoonpanot, jotka on suunniteltu suoraan joustavaan täyttöön sekä robotti- ja yhdistelmätäyttöön.
- Lokerokokoonpanot soveltuvat pienten erien ja in-line-täyttöön.
- Maailman laajimmin hyväksytty RTU-järjestelmä takaa yhteensopivuuden erilaisten täyttö- ja viimeistelyprosessien kanssa, mikä mahdollistaa monituotelinjojen käyttöönoton.
Miksi valita Stevanato Group EZ-fill® -näytepullot?
Käyttövalmiit primääripakkaukset auttavat nopeuttamaan lääkekehitystä lisäämällä toiminnan joustavuutta aseptisessa täytössä ja mahdollistamalla siirtymisen kohti yksilöllisiä lääkkeitä ja elävistä organismeista saatuja valmisteita.
Stevanato Group EZ-fill® -näytepullot auttavat virtaviivaistamaan toimintoja poistamalla puhdistuksen, depyrogenoinnin ja steriloinnin kaltaiset vaiheet, jotta voit keskittyä lääkekehitykseen ja -tuotantoon liittyvään ydinosaamiseesi.
Yritykset voivat luottaa laboratoriotyöskentelyssä Stevanato Group EZ-fill® -näytepulloihin kehitysprosessin luotettavuuden parantamiseksi tarjoamalla kaupallisen mittakaavan laatua kehitysvaiheen kustannuksin.
Stevanato Group EZ-fill® -näytepullot ovat myös maailman laajimmin hyväksytty käyttövalmiiden injektiopullojen standardi. Niiden käyttöönotto lääkekehityksen alkuvaiheessa vähentää aikaa, kustannuksia ja monimutkaisuutta, kun tulevaisuudessa siirrytään kaupalliseen tuotantoon.
Webinaari
Kehityksestä potilaalle: tutustu siihen, miten käyttövalmiit injektiopullot voivat nopeuttaa lääkekehitysprosessia.
Lue lisää