Spektroskopia
Täältä löydät monipuolisen ja laajenevan valikoiman tarpeisiisi soveltuvia spektrofotometrejä ja biofotometrejä. Hanki myös kaikki muut instrumentit, reagenssit ja kyvetit kaikkiin asiaankuuluviin käyttötarkoituksiin.
Spektrofotometrin kalibrointistandardit
Kalibrointisarja sisältää kolme harmaata lasisuodatinta absorbanssin tarkkuuden todentamiseen ja holmiumoksidilasisuodattimen aallonpituuden tarkkuuden todentamiseen.
Thermo Scientific
Genesys Vis/UV-Vis spektrofotometreillä on erinomainen suorituskyky. Voit valita VIS ja UV/VIS spektrofotometrien väliltä yksisäteisenä, jaetulla säteellä tai optisella kaksoisjärjestelmällä. Valonlähteinä voivat olla joko volframi- tai xenon-lamput.