Kylmäkuivaus
Vakuumikonsentraatiota muistuttava lyofilisaatioprosessi etenee vielä yhden vaiheen alentamalla näytteen lämpötilaa pisteeseen, jossa liuos jäätyy ja liuotteet poistuvat sublimoitumalla. Suunniteltu tyydyttämään kaikki tutkimuslaboratorioiden lyofilisaatioprosessia koskevat tarpeet.
Kylmäkuivausjärjestelmät, FreeZone®
Keräyssäiliöitä, jotka saavuttavat −50 °C lämpötilan, on saatavilla 1-18 litran tilavuudella. Kaskadijärjestelmät 2, 5, 4, 5, 6 ja 12 litran keräyssäiliöillä saavuttavat −84 °C lämpötilan.