Magneettisekoittajat ja lämpölevyt
Magneettiset lämmittävät sekoittajat kuuluvat jokaisen sellaisen kemian laboratorion perusvarusteisiin, jossa sekoitetaan liuotteita. VWR:ltä löydät tarkasta tarpeitasi vastaavan sekoittajan.
Lämmittävät VELP® magneettisekoittajat
Digitaaliset ja analogiset lämmittävät sekoittajat kaikenlaiseen sekoitus- ja lämmityskäyttöön. Nopea, vakaa ja tarkka lämpötilansäätö (enintään 370 °C) ja erittäin turvallinen. Enimmäisnopeus 1700 (r/min).