Pyöröhaihduttimet
Pyöröhaihduttimia käytetään tehokkaaseen ja hellävaraiseen liuottimien poistamiseen näytteistä haihdutuksen yhteydessä vähennetyllä ilmakehän paineella, mikä mahdollistaa liuottimen haihtumisen nopeammin alhaisissa lämpötiloissa.
Pyöröhaihduttimet, Heidolph
Hei-VAP Coressa on tietoisesti luovuttu monimutkaisista valikoista ja automaattisesta ohjelmoinnista. Sen sijaan on keskitytty yksikertaiseen toimintaan, suoraan pääsyyn parametreihin ja visuaalisesti aktiivisiin näyttöihin.