Orgaaninen synteesi Thermo Scientific -kemikaaleilla
Tutustu reagensseihin ja materiaaleihin synteesiä ja reaktiomekanismien tutkimista varten, mukaan lukien ilman ja kosteuden suhteen herkät reagenssit ja rakenneosat.
Laaja kemikaalien ja reagenssien valikoimamme mahdollistaa innovoinnin, lisää tuottavuutta ja parantaa laboratorioturvallisuutta. Tarjoamme valinnanvaraa, laatua ja toimitusvarmuutta. Olemme luoneet vankan maailmanlaajuisen hankintaverkoston ja tarjoamme kätevästi valmiiksi pakattuja luettelotuotteita useissa kokoluokissa sekä räätälöityjä kemikaalituotteita, jotka tarjoavat joustavia ratkaisuja kemian työnkulkuihin.
Katso video
Pyydä tarjousta suurtilaukselle Lataa oppaamme lisätäksesi tutkimuksesi onnistumisastetta Pyydä juliste
Funktionaaliset reagenssit
Yleisimmin käytetyt funktionaaliset reagenssit sekä epätavallisemmat reagenssit tiettyjä reaktioita varten.
Heterosykliset yhdisteet
Heterosykliset yhdisteet ovat syklisiä yhdisteitä, joiden rengas sisältää vähintään kahden eri alkuaineen atomeja, ja niihin kuuluvat typpi, happi, rikki ja sekalaiset heterosyklit.
Hiilivedyt
Hiilivedyt ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka koostuvat yksinomaan hiili- ja vetyatomeista.
Epäorgaaniset aineet, katalyysi ja ligandit
Epäorgaanisiin aineisiin kuuluvat suolat, metallit ja yksittäisistä alkuaineista valmistetut aineet. Yleensä ne ovat ionisia yhdisteitä, jotka koostuvat ionisidoksella yhdistetyistä kationeista ja anioneista.
Halogeenia sisältävät yhdisteet
Organohalidit ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka sisältävät fluoria, klooria, bromia ja jodia.
Typpeä sisältävät yhdisteet
Typpipitoisia yhdisteitä ovat muun muassa amiinit ja niiden johdannaiset, nitriilit, atsidit ja hydratsiinit.
Happipitoiset yhdisteet
Happea sisältäviä yhdisteitä ovat alkoholit, aldehydit, ketonit, eetterit sekä karboksyylihapot ja niiden johdannaiset.
Fosforia sisältävät yhdisteet
Fosforia sisältäviä yhdisteitä ovat orgaanisten fosforihappojen esterit, fosfoniesterit, fosfiinit ja fosfiitit.
Rikkiä sisältävät yhdisteet
Rikkiä sisältäviin yhdisteisiin kuuluvat tioolit, tioeetterit, tioesterit, tioureat, sulfonamidit ja sulfoksidit.
Materiaalitiede ja polymeerit
Orgaanisia polymeerejä ovat polysakkaridit, polypeptidit, polynukleotidit ja synteettiset materiaalit, kuten yleiset muovit, kuten polyeteeni, polyvinyylikloridi ja polystyreeni.
Organometallituotteet
Kemialliset yhdisteet, jotka sisältävät vähintään yhden kemiallisen sidoksen orgaanisen molekyylin hiiliatomin ja metallin välillä, mukaan lukien emäkset, emäksiset maametallit ja siirtymämetallit, ja joskus myös metalloidit, kuten boori, pii ja seleeni.
Biokemikaalit
Biochemical refer to any chemical that is found in a biological system or that can be used for biological research. Biochemical compounds include molecules such as amino acids, vitamins, and nucleotides as well as organic and inorganic chemicals.
Esitteet Sovellusohjeet
WOLFF-KISHNER-PELKISTYS
Lue lisää Wolff Kishner -pelkistyksestä, jossa selitetään aldehydien ja ketonien pelkistäminen alkaaneiksi.
WITTIG-REAKTIO
Tutustu Wittig-reaktioon, joka mahdollistaa alkeenin valmistamisen reagoimalla aldehydin tai ketonin ja fosfoniumsuolasta syntyvän ylidin kanssa.
FISCHER-INDOLISYNTEESI
Tutustu Fischer-indolisynteesiin, jossa selitetään aryylihydratsonien muuntaminen indoleiksi.
WOHL ZIEGLER -BROMAUS
Lue lisää Wohl Ziegler -bromauksesta, joka on allyylien bromaus N-bromosukkinimidillä (NBS).
SIMMONS SMITH -REAKTIO
Lisätietoja Simmons Smith -reaktiosta, joka mahdollistaa olefiinien syklopropanoinnin.
CLEMMENSEN-PELKISTYS
Tutustu Clemmens-pelkistykseen, joka mahdollistaa aldehydien tai ketonien pelkistämisen vastaavien hiilivetyjen tuottamiseksi.
SUZUKI-RISTIKYTKENTÄREAKTIO
Suzukin ristiinkytkentäreaktio on metallien katalysoima reaktio, tyypillisesti Pd:n kanssa, alkenyylin (vinyyli), aryylin tai alkinyyliorganoboraanin (boorihappo tai boorihappoesteri tai erityistapauksissa aryylitrifluoriboraani) ja halogenidin tai trifaatin välillä emäksisissä olosuhteissa.
FRIEDEL CRAFTS -REAKTIO
Tutustu Friedel-Crafts-asylaatioon, joka on areenin reaktio asyylikloridien tai -anhydridien kanssa vahvan Lewis-hapon katalyytin avulla.
BAEYER VILLIGER -REAKTIO
Lisätietoja Baeyer Villiger -oksidaatiosta on karbonyylin vieressä olevan hiili-hiilisidoksen hapettava pilkkominen, joka muuttaa ketonit esteriksi ja sykliset ketonit laktoneiksi.
GRIGNARD-REAKTIO
Lisätietoa Grignard-reaktiosta, joka on orgaanisen magnesiumhalogenidin (Grignard-reagenssi) liittäminen ketoniin tai aldehydiin, jolloin muodostuu tertiaarinen tai sekundaarinen alkoholi
BECKMANN-UUDELLEENJÄRJESTELYREAKTIO
Tutustu Beckmann-uudelleenjärjestelyreaktioon, joka on oksiimien reaktio, joka voi johtaa joko amideihin tai nitriileihin lähtöaineesta riippuen. (Ketoneista johdetut oksiimit tuottavat amideja; aldehydeistä johdetut oksiimit tuottavat nitriilejä)
DESS-MARTIN-REAKTIO
Katso video ja opi lisää Dess-Martin Periodinanista (DMP), hypervalenttisesta jodiyhdisteestä, joka mahdollistaa alkoholien selektiivisen ja erittäin lievän hapettumisen aldehydeiksi tai ketoneiksi.