Lämpötila- ja kosteusmittaukset sekä dataloggerit
Tarjoamme laajan valikoiman työkaluja lämpötilan, kosteuden, hiilidioksidin2 tai monien muiden parametrien mittaamiseen tai kirjaamiseen kiireisillä aloilla aina valmistuksesta ja pakkaamisesta varastointiin ja jakeluun.
Reaaliaikaisen näkyvyyden ja seurannan mahdollistava tiedonkeruu antaa toimintakelpoisia tietoja silloin, kun parametrin kynnysarvo ylittyy, mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen ja tavaroiden eheyden säilyttämisen.
Valikoimamme sisältää lämpötilamittareita, lasilämpömittareita ja digitaalisia lämpömittareita kaikkiin sovelluksiin sekä laajaan tiedonkeruuseen ja langattomaan ohjaukseen. Tarjoamme ratkaisun kaikkiin sovelluksiin, kuten vesihauteen, uunin, -80 0C-pakastimen tai elintarvikkeiden tarkastamiseen.
Tai löydä oikea dataloggeri, jolla voit seurata tärkeitä tavaroitasi kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Valikoima on hyvin kattava.
Tuotevalikoima
Analogiset (lasi)lämpömittarit
Yleiskäyttöisissä lasilämpömittareissa on mustat merkinnät kirkkaissa putkissa helppolukuisuutta varten. Joissakin malleissa valkoinen tausta helpottaa lukemista vielä enemmän. Näillä kirkkailla lasilämpömittareilla voit helposti mitata lämpötilan missä tahansa ympäristössä yhdellä silmäyksellä. Useimmissa malleissa käytetään ympäristöystävällisiä orgaanisia nesteitä. Nämä lasilämpömittarit soveltuvat yleiseen laboratoriokäyttöön, kouluihin ja testaukseen. Lämpömittarit toimivat laajalla lämpötila-alueella reilusti pakkasen alapuolelta pitkälle kiehumispisteen yläpuolelle.
Lisätiedot
Lämpötilamittarit, liuskat tai putket
Lämpötilaa ilmaisevat liuskat näyttävät näytteen lämpötilan muutamassa minuutissa ensimmäisen näytteenoton jälkeen. Ilmaisin koostuu erittäin herkästä ilmaisunesteestä, joka on erityisesti suunnitellussa ampullissa ja jonka avulla voidaan valvoa lämpötilaherkkien tuotteiden altistumista jäätymis- tai kuumennuslämpötiloille. Nämä tuotteet on suunniteltu nopeisiin mittauksiin, joissa perinteiset lämpömittarit ovat epäkäytännöllisiä. Korkeille lämpötiloille suunnitellut nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi elektroniikka-, elintarvike- ja lääketeollisuudessa, uunissa ja rakennusteollisuuden moottoreissa.
Lisätiedot
Digitaaliset mittarit lämpötilan ja/tai kosteuden mittaamiseen
Näillä digitaalisilla lämpömittareilla voidaan seurata tarkasti pakastimien, vesihauteiden, lämmityslohkojen, hautomoiden ja jääkaappien lämpötiloja. Digitaaliset näytöt ovat helppolukuisia, ja niistä näkee myös korkeimman ja matalimman lämpötilan. Vedenpitävät mallit sopivat erinomaisesti kosteisiin laboratorioihin, pesutiloihin ja kenttäsovelluksiin. Lämpötilayksiköksi voidaan valita °C tai °F. Kaikki mallit ovat erittäin monipuolisia ja helppo kalibroida uudelleen. Yksiköissä on äärimmäiset lämpötila-alueet, ja ne päivittävät lukemat lyhyin väliajoin. Valitsimen avulla löydät tarvitsemasi mittarin, voit valita mittauskanavien määrän sekä mitataanko ilmasta, kiinteistä aineista vai pinnoista infrapunalämpömittareilla. Lisäksi voit valita eri mittaustarkkuudet ja anturityypit.
Lisätiedot
Lämpötilan, kosteuden, CO2:n ja muiden tietojen kirjaus
Dataloggerit tallentavat automaattisesti tarkat mittaukset reaaliajassa myös silloin, kun henkilökunta ei voi olla paikalla. Kannettavissa malleissa on sisäisesti tai ulkoisesti sijoitettuja antureita, joiden poikkeuksellinen herkkyys mahdollistaa tietojen kirjaamisen ja tallentamisen missä tahansa sovelluksessa tai ympäristössä. Näissä elektronisissa instrumenteissa on ohjelmoitava seuranta yksi- tai monikanavaisena vaihtoehtona. Nämä dataloggerit mahdollistavat lukemisen pitkien ajanjaksojen aikana. Ne hälyttävät poikkeavista olosuhteista turvallisuuden ja optimaalisen testauslaadun takaamiseksi visuaalisten tai auditiivisten hälytysten avulla. Akkukäyttöisissä loggereissa on tiedonkeruujärjestelmät, joilla mitataan ja rekisteröidään näytteenottotaajuuksia. Tutustu myös langattomiin dataloggereihin, jotta saat kattavan ja reaaliaikaisen valvonnan.
Lisätiedot
Kalibrointipalvelut
Lämpömittareiden ja dataloggereiden akkreditoitu kalibrointi. Tuotemerkkiriippumattomat ISO 17025 -akkreditoidut kalibrointipalvelut lämpötilalaitteille, kuten lämpömittareille, dataloggereille, lohkoille ja hauteille.
Edut käyttäjälle:
Hyväksytty laatu
Yksityiskohtainen prosessidokumentointi
Kaikki merkit ja mallit
NIST-jäljitettävä
ISO 17025 -kalibrointisertifikaatti
Eräpäivän muistutusjärjestelmä
Yhdistetään kosteuskalibrointiin