Refraktometria ja polarimetria
Refraktometria on yksi elintarvike- ja juomateollisuuden kvantitatiivisen analyysin ja laadunvarmistuksen perusmenetelmistä.
Rypäleiden kasvattajat ja sokeriteollisuus käyttävät refraktometrejä säännöllisesti hedelmien sakkaroositasojen Brix-testaukseen. Tarkempia tuloksia haluttaessa käytetään polarimetrejä, jotka mittaavat sakkaroosiliuosten ominaiskiertoa
Tuotevalikoima
Kädessä pidettävä
Kannettava, helpoin ja kustannustehokkain tapa saada RI- tai Brix-tulos...
Abbe
Perinteisiin refraktometriamittauksiin...
Digitaalinen
Nykyaikaiset ja tarkat refraktometrit - luotettavat ja tarkat mittaukset, tietojen tulostus ja tallennus...
Polarimetrit
Optista rotaatiota parhaimmillaan...
Vertailumateriaalit
CertiPUR-vertailumateriaalit refraktometriaan...