J.T.Baker®-robottikärjet
Carousel
J.T.Baker®-robottikärjet ja -levyt
J.T.Baker® premium-luokan robottikärjet ja -levyt ovat lisävarusteita, joita käytetään automatisoidussa nesteenkäsittelyssä. Ne on suunniteltu käytettäväksi suosituimpien kolmansien osapuolten robottityöasemien kanssa. Robottikärkien toleranssit ovat tiukemmat kuin käsipipettien kärkien. Ne voivat myös lisätä tehokkuutta ja alentaa kustannuksia automaatioalustojen lisävarusteena. J.T.Baker® -kärjet ja -levyt voivat lisätä tehokkuutta ja alentaa kustannuksia laboratoriossa siirtämällä aikaa vievän nesteiden pipetointitehtävän robottimoduulille.
Lue "Quality & Precision at Every Step" (Laatua ja tarkkuutta joka vaiheessa) -raporttiIVD-merkityt J.T.Baker®-robottikärjet
J.T.Baker® -robottikärjet, jotka soveltuvat ihmisen in vitro -diagnostiikkasovelluksiin ja käytettäväksi suosituilla robottialustoilla, ovat saatavilla CE-IVD-merkittyinä!
UUTUUS – J.T.Baker®-robottikärjet, tyyppi HT 2
J.T.Baker® -robottikärjet soveltuvat käytettäväksi kolmannen osapuolen robottilaitteissa, kuten Hamilton Microstar ja Nimbus, ja muissa robottilaitteissa, joissa on käytössä Hamiltonin CO-RE- tai CO-RE II -pipetinkärki.
Tarkat tulokset. Vähemmän pysähdysaikoja.
J.T.Bakerin robottikärkemme, joissa on vähemmän hylkäyksiä ja vähemmän murtumia mahdollistava suorempi kärki, voivat annostella pieniäkin määriä erittäin tarkasti ja ilman kontaminaatiota. Nämä kärjet, jotka ovat nyt tilattavissa eri kokoisina, on suunniteltu kaikkein suosituimpiin robottikäyttöisiin tutkimustyöasemiin.
J.T.Bakerin johtavat ja läpinäkyvät kärjet, joille useat eri biotiede- ja diagnostiikkalaboratoriot maailmanlaajuisesti antavat luottamuksensa, sopivat moniin eri sovelluksiin, ja ne on helppo ja vaivaton tilata kaikkialta maailmasta, jolloin toimituksesta huolehtii markkinoiden johtava Avantorin verkkokauppakanava, vwr.com.
J.T. Bakerin robottikärkien ominaisuuksia ovat:
J.T. Baker on Avantorin tarjoamien robottikärkien johtava tuotemerkki. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:
Kyky annostella erittäin tarkasti ja ilman kontaminaatiotaSoveltuvuus käytettäväksi useimpien suosittujen kolmannen osapuolen robottityöasemien kanssa.
Korkeimpien tuotantostandardien mukainen suunnittelu.
Monipuolisuus – voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa.
Robottikärkiä voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa. Ne ovat keskeinen osa monia biotieteiden ja diagnostiikan laboratorioita maailmanlaajuisesti. Avantor voi tilata ja toimittaa laboratoriosi tarvitsemia robottikärkiä kätevästi maailmanlaajuisesti.
-
Pyydä ilmaisia kärkinäytteitä
Testaa J.T.Baker-kärkiemme suorituskykyä robottitoimisissa näytteenottojärjestelmissäsi. Valitse suodatinkärjet tai suodattamattomat kärjet, jotka on suunniteltu toimimaan useilla alustoilla.
-
"Laatua ja tarkkuutta joka vaiheessa" - valkoinen paperi
Lue, miten J.T.Bakerin robottikärjet kulkevat alkuperäisestä suunnittelusta tiukasti valvotun, täysin automatisoidun valmistusprosessin läpi, jolla varmistetaan jokaisen luodun kärjen laatu ja tarkkuus.
-
Journey of a tip -video
Katso, miten edistyksellinen automatisoitu valmistus, tiukat laadunvalvontaprosessit ja nopea videotarkastus mahdollistavat miljoonien J.T.Bakerin robottikärkien tuotannon joka kuukausi.
Esiteltävät tuotteet
Johtavat J.T.Baker®-robottikärjet
J.T.Bakerin johtavat robottikärjet mahdollistavat pienimpienkin nestemäärien näytteenoton erittäin tarkasti ja ilman kontaminaatiota. Johtokyvyn avulla robottijärjestelmä voi myös havaita ja seurata nestetasoa, mikä takaa minimaalisen upotuksen näytteeseen.
- Valmistettu puhdastilaolosuhteissa (puhdastilaluokka 8)
- Huippuluokan laadunvalvonta
- Soveltuu suurikapasiteettiseen analysointiin
- Viivakoodeilla varustetut lokerot automaattista tunnistusta varten (Hamilton, Roche MagNA Pure)
- Saatavana suodattimella tai ilman suodatinta
J.T.Baker Multiwell -levyt
J.T.Bakerin multiwell-levyt valmistetaan tiukan laadunvalvonnan mukaisesti samassa laitoksessa, jossa tuotetaan J.T.Bakerin robottikärkiä, ja ne helpottavat lääkäreitä ja tutkijoita hankkimaan robottitoimisten nestenäytteenottojärjestelmiin tarvitsemansa laboratoriotarvikkeet yhdestä lähteestä.
- Suurin osa levyistä täyttää ANSI/SLAS 1-2004 -standardin mukaiset mikrolevyjen mitat
- Kaivojen tiiviys mahdollistaa tehokkaan, nopean näytteenoton
- Laadukkaat muovit testattu ja todennettu vapaaksi biologisista ristikontaminaatioista
- Aakkosnumeerinen koodaus mahdollistaa näytteiden selkeän osoittamisen ja tunnistamisen
- Levyt ja tiivisteet on suunniteltu sopimaan tarkasti yhteen
UUTUUS – J.T.Baker®-robottikärjet, tyyppi HT 2
J.T.Baker® -robottikärjet soveltuvat käytettäväksi kolmannen osapuolen robottilaitteissa, kuten Hamilton Microstar ja Nimbus, ja muissa robottilaitteissa, joissa on käytössä Hamiltonin CO-RE- tai CO-RE II -pipetinkärki.
Osta nytTutustu kaikkiin J.T.Bakerin robottimuoveihin
Katso, kuinka korkealaatuiset J.T.Bakerin robottitoimiset näytteenottojärjestelmämme voivat parantaa analyyttisiä ja diagnostisia prosessejasi.
Katso kaikki tuotteet
"Quality & Precision at Every Step" (Laatua ja tarkkuutta joka vaiheessa) -raportti
Lue lisää "Quality & Precision at Every Step" (Laatua ja tarkkuutta joka vaiheessa) -raportti
J.T.Bakerin robottitarvikkeiden esite
Lue lisää J.T.Bakerin robottitarvikkeiden esite
Laatua yli vuosisata
Jo yli sadan vuoden ajan ovat asiakkaat kaikkialla maailmassa luottaneet J.T.Baker-tuotemerkin eri sovelluksiin optimoitujen ja toiminnaltaan testattujen tutkimus- ja valmistussovellusten vaativiin tarpeisiin vastaavien premium-tuotteiden suorituskykyyn.
Suunniteltu vähentämään pysähdysaikoja
J.T.Bakerin robottikärjet maksimoivat robottityökaluja ja minimoivat pysähdysaikoja Saksassa sijaitsevan tuotantotiimimme vuosikymmenten kokemukseen ja innovaatioihin perustuen. Suorempi kärki ja alhaisempi vaihtelukerroin vähentävät kärjen murtumista.
ISO-sertifioitu valmistus
Laatumme on ISO-sertifioitu: tuotantolaitoksemme sertifiointi on standardin ISO 9001 mukainen; meillä on ISO 13485:2016 sertifiointi lääketieteen ja IVD-tuotteiden valmistukseen ja valmistusprosessimme noudattavat ISO 50001:2011 energianhallintaa
Riippumattomasti testattu puhtauden kannalta
Jokainen kärkierä on testattu tarkoilla laatumenetelmillä sen varmistamiseksi, että ne eivät ole kontaminoituneet. Niiden testaus on suoritettu riippumattomasti, eivätkä ne sertifioidusti sisällä DNA:ta, DNaasia, RNaasia, ATP:tä tai pyrogeenejä.
Täysin automatisoitu puhdastila
Kukaan ihminen ei kirjaimellisesti ole koskenut J.T.Bakerin robottikärkiin, ennen kuin avaat niiden pakkauksen: täysautomaattinen tuotantolinjamme toimii puhdastilaolosuhteissa toimittaakseen kärkiä, jotka täyttävät kaikkein tarkimmat yhteensopivuutta ja puhtautta koskevat erityisvaatimukset. Lisäksi työkaluja valmistavat tehtaamme ja huipputasoa oleva valmistusteknologia auttavat tuottamaan markkinoiden parhaimpiin kuuluvia tarkkuuskärkiä.
Mitä ovat robottikärjet?
Laboratorioiden etenevä automatisointi ja automatisoitujen prosessisyklien lisääntyvä yksilöllistäminen edellyttävät tarkkoja kertakäyttötarvikkeita. Pipettien robottikärkiä käytetään laboratorioissa, jotka käyttävät automatisoituja alustoja nesteiden käsittelyyn. Robottikärkeä käytetään lisävarusteena robottijärjestelmässä nesteiden automatisoituun imemiseen ja annosteluun.
Erityisesti työskenneltäessä vaarallisten/tartuntavaarallisten näytteiden parissa robottityöasemat mahdollistavat nesteiden turvallisen käsittelyn ilman, että laborantti joutuu suoraan kosketukseen näytteen kanssa. Lisäksi automatisoidut järjestelmät auttavat tuottamaan toistettavissa olevia tuloksia jopa suuren volyymin sovelluksissa.
Pipettien robottikärjet on suunniteltu siten, että ne pystyvät käsittelemään pienimmätkin näytemäärät, jotka on analysoitava nopeasti ja tehokkaasti. Robottikärkiä on saatavana myös suodatettuina ja suodattamattomina versioina.
Robottikärkiä käytetään silloin, kun tarvitaan toistuvasti tarkkoja nestemääriä, jolloin käsin pipetointi on työlästä ja epäkäytännöllistä. Robottipipetointi voi säästää aikaa ja rahaa laboratoriossa siirtämällä aikaa vievän nesteiden pipetointitehtävän robottimoduulille ja samalla tarjota parhaan ratkaisun puhtauden ja tarkkuuden suhteen.
Jos robottikärjet johtavat sähköä, ne sisältävät sähköä johtavaa materiaalia, jonka avulla ne pystyvät havaitsemaan astian nestetason, mikä takaa nesteiden johdonmukaisen ja tarkan siirron.
Mitä ovat robottilevyt?
Robottilevyjä (tai monikuoppalevyjä) käytetään usein yhdessä robottijärjestelmien kanssa, jotta kokoonpanojen läpimenoa voidaan lisätä merkittävästi, mikä säästää aikaa ja resursseja.
Robottilevyt auttavat analysoimaan näytteitä ja kemikaaleja minikuopissa, ja niiden avulla käyttäjät voivat tarkkailla kutakin tilaa altistusaikojen jälkeen, jotka vaihtelevat yleensä tunneista päiviin.
Monikuoppalevyistä on tullut nykyaikaisten laboratorioiden pakollinen hyödyke, ja niitä käytetään monissa eri sovelluksissa. Monikuoppalevyjä käytetään rutiininomaisesti bakteeriviljelmien, sienten ja nisäkässolulinjojen kasvattamiseen sekä analyyttisiin ja biokemiallisiin testeihin.
J.T.Bakerin robottikärjet
J.T.Bakerin johtavat robottikärjet mahdollistavat pienimpienkin nestemäärien näytteenoton erittäin tarkasti ja ilman kontaminaatiota. Johtokyvyn avulla robottijärjestelmä voi myös havaita ja seurata nestetasoa, mikä takaa minimaalisen upotuksen näytteeseen.
- Valmistettu puhdastilaolosuhteissa (puhdastilaluokka 8)
- Huippuluokan laadunvalvonta
- Soveltuu suurikapasiteettiseen analysointiin
- Viivakoodeilla varustetut alustat automaattista tunnistusta varten (J.T.Bakerin kärkien tyypit HT CO-RE ja MP)
- Saatavana suodattimella tai ilman suodatinta
J.T. Baker -monikuoppalevyt
J.T.Bakerin multiwell-levyt valmistetaan tiukan laadunvalvonnan mukaisesti samassa laitoksessa, jossa tuotetaan J.T.Bakerin robottikärkiä. Niiden ansiosta tutkijoiden on helpompi hankkia robottitoimisiin nestenäytteenottojärjestelmiin tarvitsemansa laboratoriotarvikkeet yhdestä lähteestä.
- Suurin osa levyistä täyttää ANSI/SLAS 1-2004 -standardin mukaiset mikrolevyjen mitat
- Kaivojen tiiviys mahdollistaa tehokkaan, nopean näytteenoton
- Laadukkaat muovit on testattu ja todennettu vapaaksi biologisista ristikontaminaatioista
- Aakkosnumeerinen koodaus mahdollistaa näytteiden selkeän osoittamisen ja tunnistamisen
- Levyt ja tiivisteet on suunniteltu sopimaan tarkasti yhteen
Tutustu kaikkiin J.T.Bakerin robottitarvikkeisiin
Katso, kuinka Avantorin kautta saatavilla olevat korkealaatuiset J.T.Bakerin robottitoimiset näytteenottojärjestelmät voivat parantaa analyyttisiä ja diagnostisia prosessejasi.
Laatua yli vuosisata
Jo yli sadan vuoden ajan ovat asiakkaat kaikkialla maailmassa luottaneet J.T.Baker-tuotemerkin eri sovelluksiin optimoitujen ja toiminnaltaan testattujen tutkimus- ja valmistussovellusten vaativiin tarpeisiin vastaavien premium-tuotteiden suorituskykyyn.
Suunniteltu vähentämään pysähdysaikoja
J.T.Bakerin robottikärjet maksimoivat robottityökaluja ja minimoivat pysähdysaikoja Saksassa sijaitsevan tuotantotiimimme vuosikymmenten kokemukseen ja innovaatioihin perustuen. Suorempi kärki ja alhaisempi vaihtelukerroin vähentävät kärjen murtumista ja hylkäyksiä.
ISO-sertifioitu valmistus
Meillä on ISO 9001- ja ISO 13485 -sertifiointi lääketieteellisten ja IVD-tuotteiden tuotantoa varten.
Riippumattomasti testattu puhtauden kannalta
Läpipainopakatut kärjet on testattu tarkoilla laatumenetelmillä sen varmistamiseksi, että ne eivät ole kontaminoituneet. Niiden testaus on suoritettu riippumattomasti, eivätkä ne sertifioidusti sisällä DNA:ta, DNaasia, RNaasia, ATP:tä tai PCR-inhibiittoreita.