Sähkökemiaa laboratorio-, kenttä- tai prosessimenetelmiin
VWR Collectionista löydät kaikki tarvitsemasi sähkökemian huippumerkkien tuotteet edulliseen hintaan!
Tutustu uusiin teknologioihin!
Bioprosesseilla steriloitavat pH- tai ORP-elektrodit, SteamLine, SI Analytics®
Autoklaavisteriloitavat high tech -elektrodit, erinomaiset suorituskykyominaisuudet. Voidaan käyttää vaativissa ympäristöissä (SIP-käsittely, CIP-puhdistus).
pH-yhdistelmäelektrodit, ProcessLine, SI Analytics®
Vain vähän huoltoa tarvitsevat anturit kemian teollisuuden raskaille prosesseille, suurille ionivahvuuksille, voimakkaasti hapettaville aineille, happamille ja emäksisille aineille.
Liuenneen hapen anturit teollisuuskäyttöön korkeilla hygieniavaatimuksilla, OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz
OxyFerm FDA, sähkökemiallinen hapen anturi FDA-testatulla kalvolla käytettäväksi hygieniaan liittyvissä prosesseissa, kestää höyrysteriloinnin, autoklaavisteriloinnin ja CIP-puhdistukset.
pH-elektrodit EasyFerm Plus, Hamilton Bonaduz
EasyFerm Plus on suunniteltu kestämään lääke- ja kemiallisen teollisuuden vaativat käyttöolosuhteet. Elektrodit antavat vakaat mittaussignaalit höyrysteriloinnin, autoklaavisteriloinnin ja CIP-puhdistusten jälkeen.
Sähkökemia: Täydellinen valikoima!
VWR:ltä löydät nopeasti yhdestä paikasta kaikki tarvitsemasi sähkökemian tuotteet.