Vakuumikonsentraatio
Arvokkaiden näytteidesi vakuumikonsentraatio on erittäin tärkeä vaihe uusia aineita luotaessa. Kaikkinainen häviäminen tai kontaminaatio näytteiden välillä pitää estää esim. "pumpattaessa".
VWR:llä on optimaalinen valikoima orgaanisen synteesin vakuumikonsentraatiojärjestelmille tarkoitettuja tuotteita.
CentriVap® vakuumikonsentraattorit
Vesiliuoksille tai happamille näytteille. Lämpötila 100 °C:een asti 1 °C:n välein. Roottorit kaikenlaisille putkille ja mikrolevyille.