VWR:n tuotteet
VWR:n kiertojäähdyttimet
Nämä kiertojäähdyttimet ovat ympäristöystävällinen, vettä säästävä ja luotettava tapa hallita nesteiden lämpötilaa avoimissa säiliöissä tai suljetuissa järjestelmissä
VWR:n jäähdyttävät kiertohauteet, joissa on MX-lämpötilansäädin
Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa hauteissa on käyttäjäystävällinen MX-lämpötilansäädin. Ne soveltuvat myös ulkoiseen suljettuun kiertoon. Cool Command™ -tekniikka säätelee jäähdytyksen määrää ja säästää energiaa
VWR:n lämmittävät termostaattihauteet
Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa kiertohauteissa on joko Advanced Programmable- tai Advanced Digital -lämpötilansäädin. Nopeussäätöinen pumppu soveltuu sekä ulkoiseen kiertoon että lämpötilansäätöön. 
VWR:n jäähdyttävät/lämmittävät termostaattihauteet
Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa kiertohauteissa on joko Advanced Programmable- tai Advanced Digital -lämpötilansäädin. Nopeussäätöinen pumppu soveltuu sekä ulkoiseen kiertoon että lämpötilansäätöön.