VWR®, Kierrätysjäähdyttimet
Toimittaja: VWR Collection
462-7033EA 0 EUR
462-7033 462-7035 462-7040 462-7041
VWR®, Kierrätysjäähdyttimet
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Jäähdyttävät termostaattihauteet
Nämä kierrätysjäähdyttimet ovat ympäristöystävällinen, vettä säästävä ja luotettava vaihtoehto avoimissa säiliöissä tai suljetuissa järjestelmissä olevien nesteiden lämpötilan hallintaan. Ne tekevät jäähdytyksestä tehokasta ja edullista. Lämpötila-alue −10 - +40 °C soveltuu moniin prosesseihin ja rutiinisovelluksiin.
  • Erinomainen jäähdytysteho ja laaja lämpötila-alue −10 to +40 °C
  • Erittäin suuri digitaalinen näyttö mahdollistaa asetetun lämpötilan, virtausnopeuden ja/tai paineen lukemisen myös kaukaa
  • Optinen ja akustinen hälytystoiminto, jos asetetuissa parametreissa tapahtuu muutoksia
  • Säädettävät lämpötilan ala- ja ylärajat, alhaisen nestetason hälytystoiminto, lämpötilan vakaus ja helppokäyttöinen kalibrointitoiminto sekä valinnaiset liitännät erilaisiin toimintoihin, kuten etäohjaukseen
Saatavana on kaksi pumppumallia sekä laaja valikoima jäähdytystilavuuksia ja erikokoisia kompressoreja erikoissovelluksia varten. Laitteissa on helposti ohjelmoitavat, kirkkaat LED-näytöt, joita on helppo lukea. Vakiomalliset pumput (MD-sarjan mallit) tuottavat suuren virtausnopeuden suhteellisen alhaisella paineella. Positiivisen iskutilavuuden pumppujen (PD-mallin sarjat) virtausnopeus on pienempi, mutta niillä saadaan suurempi, säädettävä paine vaativampiin sovelluksiin. Moduulijärjestelmät pitävät yllä lämpötilan vakautta myös vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa. Kierrätysjäähdyttimillä saavutetaan lämpötilan vakaus ± 0,1 °C. Mitat (L×K×L): 368×575×702 mm.
Enimmäisvirtausnopeus/enimmäispaine:
MD: 14,7 L/min, 0,66 bar
PD: 3,6 L/min, 5,7 bar
Toimitustiedot: Mukana ½":n lukittavat NPT-tulo- ja lähtöliitännät sekä lukittavat pyörät. Kunkin yksikön mukana toimitetaan kolme pistoketta: EU, UK ja CH, jolloin laite on käytettävissä kaikkialla Euroopassa.
Varoitus: * jäähdytysteho +20, +10 ja 0 °C:ssa