VWR®, Lämmittävät termostaattihauteet
Toimittaja: VWR Collection
462-0219EA 4710 EUR
462-0219 462-0218 462-0217 462-0216 462-0215 462-0222 462-0220 462-0221
VWR®, Lämmittävät termostaattihauteet
Kiertotermostaatit Avoimet termostaattihaudejärjestelmät Hauteet, joissa sisäänrakennetut termostaattihauteet
Ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin termostaattihauteisiita voi valita joko Advanced Programmable- tai Advanced Digital -lämpötilasäätimen. Kumpaakin on helppo käyttää suuren, helppokäyttöisen näytön ja useiden erilaisten tiedonsiirtovaihtoehtojen (USB-A/B-, RS232/485-, Ethernet- ja ulkoinen lämpötila-anturi) ansiosta. Säiliön tyhjennysaukko on etupaneelin takana. Näissä malleissa on säädettävät lämpötilan ylärajan katkaisupisteet sekä ylilämpö suojaus. DuraTop™-pinta tuntuu viileältä korkeissakin lämpötiloissa.
  • Working temperatures from ambient 10 to 200 °C with stability of ±0,01 °C
  • Variable speed pressure/suction pump with external circulation and temperature control capability
  • Swivel 180™ rotating controllers, LidDock™ lid stowing system and DuraTop™ chemically resistant deck
  • Event scheduling (time and date), real time clock and temperature trends for up to 10 days with Advanced Programmable models
  • Selectable home screens and on-screen help
  • Automatic and/or user-adjustable performance optimisation
Digital-malleissa on intuitiivinen 9,5 cm:n näyttö, jossa on kosketusohjaus, yksipistekalibrointi, valikot ja kehotteet.
Programmable-malleissa on intuitiivinen 10,9 cm:n SmartTouch-näyttö, viisipistekalibrointitoiminto, valikot ja kehotteet sekä ajan ja lämpötilan ohjelmointi (kymmenen 100-vaiheista ohjelmaa).
Comply with DIN 12876-1, Safety Class III
Maximum pump capacities:
16,7 l/min, 250 mbar; suction: 12,2 l/min
Sertifikaatit: Täyttää DIN 12876-1 -standardin suojausluokituksen III vaatimukset
Pumpun maksimikapasiteetit:
16,7 L/min, 250 mbar, imu 12,2 L/min.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan säiliön kansi, ohitusletku, urospuoliset tulo- ja ulostuloadapterit 47, 63 ja 95 mm putkille, ¼" - M16-sovittimet sisältyvät myös. Katso tarkemmat tiedot antureista ja lisävarusteista osoitteesta www.vwr.com. Huomaa, että toimitettua letkua voidaan käyttää vain 120 °C:een asti. Jos työskentelet korkeammissa käyttölämpötiloissa, sinun on sovitettava ohitusletkut ja liittimet haluttuun käyttölämpötilaan - ota yhteyttä Avantor-myyntiedustajaasi.
Varoitus: *RT = ympäristön lämpötila