Kaksinkertaisesti pinnoitetut kertakäyttöiset Microflex® 93-260 -nitriili- ja neopreenikäsineet
Ohuin saatavilla oleva kemikaalinkestävä, synteettinen ja kertakäyttöinen yhdistelmäkäsine
- Kolmikerroksinen käsine suojaa erinomaisesti voimakkailta kemikaaleilta, mukaan lukien hapot, liuottimet ja emäkset
- Erittäin ohuet käsineet mahdollistavat hyvän kosketustuntuman ja tarkan työskentelyn
- Erittäin pehmeä materiaali ja ergonominen muotoilu parantavat istuvuutta, kosketustuntumaa ja joustavuutta, ja pitkäkestoinen käyttö on miellyttävää
- Alhainen hyväksyttävä rikkinäisten tai vuotavien käsineiden määrä (0,65 AQL) ja tavallista pidempi ranneke takaavat luotettavan suojauksen vaarallisilta aineilta
- Silikoniton koostumus ja käsittely tehostavat tuotteiden suojausta