Titraus Merckin kemikaaleilla ja liuoksilla
Titraus on kvantitatiivinen kemiallinen analyysi, jonka avulla voidaan määrittää tuntematon pitoisuus mistä tahansa aineesta. Riippuen aineesta, jonka haluat analysoida, voidaan käyttää eri titraustekniikoita. Happopohjaista titrausta käytetään hapon tai emäksen määrityksessä. Redox-titrausta käytetään bromatometriassa, serimetriassa, kromatometriassa, kromometriassa, jodometriassa, permanganometriassa, titanometriassa ja ferrometriassa. Saostusta käytetään hopeanitraattipitoisuuden määrityksessä (kutsutaan myös argentometriaksi). Kompleksometrinen titraus on tarpeellinen erityisesti määritettäessä eri metalli-ionien seosta liuoksessa.
Titrausreaktion tyypistä riippuen voidaan käyttää eri aineita:
- vesipohjaisia
- vedettömiä
- kaksifaasititraus
Merckin titraustuotteiden valikoimaan sisältyvät seuraavat tuotteet:
- Titripur® volymetriseen titraukseen
- Aquastar® Karl Fischer -titraukseen
- Titriplex® kompleksometriseen titraukseen
- Titrisol® konsentraatit
- Titripac® älykäs pakkausratkaisu
- Smartchemicals-tuotteet automatisointiin Mettler Toledo -instrumenteilla
- 3S reagenssit automatisointiin Metrohm-instrumenteilla
Merck Titripur® volumetriset liuokset
Erinomainen puhtaus ja laatu sekä luotettavuus metallien tai epäpuhtauksin analysointiin, pitoisuuden määrityksiin tai väkevyyden määrityksiin.
Merck Titripur® volumetriset liuokset
Merckin innovatiivinen pakkausratkaisu, joka säästää aikaa ja rahaa ja on ympäristöystävällinen. Green Good Design Award voittaja 2016.
Merck volumetriset standardit
Certipur® volumetriset standardit ovat luotettavia ja sertifioituja referenssimateriaaleja, joilla voidaan varmistaa tarkat titraustulokset.
Merck SmartChemicals-tuotteet Mettler Toledo -järjestelmiin
Supelco® SmartTitrants ja Supelco® SmartStandards ovat Merckin kehittämiä, uusimpia titrausteknologian tuotteita.
Merck 3S -kemikaalit Metrohm OMNI-järjestelmiin
3S on älykäs pakkausratkaisu, joka on suojattu alkuperäiskorkilla. Korkin ja Metrohm OMNI -titraattorin välillä tieto siirtyy automaattisesti käyttäen radiotaajuustunnistusta (RFID).
Merckin indikaattorit
Happo-emäs-indikaattori tai pH-indikaattori on väriaine, joka vaihtaa näytettävää väriä