Supelco® SmartChemicals titrausprosessisi parantamiseen
Supelco® SmartTitrants ja Supelco® SmartStandards ovat Merckin kehittämiä, uusimpia titrausteknologian tuotteita. Näiden kemikaalipullojen RFID-tunnisteet voidaan skannata Mettler Toledo -titraattoria käytettäessä, jolloin tiedot siirtyvät automaattisesti titraattoriin. SmartChemicalseja käyttämällä voit hyötyä neljästä edusta:
- Turvallinen tiedonsiirto varmistaa reagenssien ja standardien tietojen täydellisen ja virheettömän siirron titrauksen ohjelmistoon
- Helppokäyttöisyys, havainnollinen käyttö ja luotettava, automaattinen tiedonsiirto
- Parempi laadun hallinta, titterin määritys, säilyvyys, tietojen määräystenmukaisuus, alkuperäinen avauspäivä, versiopäivä
- Parempi tehokkuus, nopea tiedonsiirto, säästää aikaa, ei manuaalista kirjoittamista eikä kahden henkilön tarkastuksen välttämättömyyttä
Kaikki tiedot, joita tarvitaan menetelmän toteuttamisessa, tulosten laskennassa ja dokumentoinnissa siirtyvät saumattomasti
- Tuotteen nimi
- Nimikenumero
- Eränumero
- Pitoisuudet
- Julkaisupäivä
- Säilyvyys; kemikaalit umpeutuneella viimeisellä käyttöpäivämäärällä estetään
- Alkuperäinen avauspäivä
Standardeja käytettäessä siirretään myös seuraavat lisätiedot:
- Molekyylipaino
- Toimittajan nimi
- Farmakopean ja ISO -vaatimustenmukaisuus
- Mittausepävarmuus
Titripur® volumetrisissa liuoksissa, Certipur® volumetrisissa standardeissa ja kaikissa Aquastar® Karl Fischer standardiliuoksissa sekä SmartChemical-valikoiman standardeissa on RFID-tunniste etiketissä. Kaikki analyysisertifikaatin tärkeät tiedot on tallennettu SmartChemicalsin RFID-tunnisteeseen. SmartChemicalit sopivat seuraaville Mettler Toledo -titraattoreille: G20S, G10S, V30S, V20S, V10S, T9, T7 ja T5. Järjestelmääsi on linkitettävä SmartChemical Reader, jotta järjestelmäsi on yhteensopiva. Jos tarvitset tukea tai lisätietoa tästä asennuksesta, pyydä tukea käyttämällä seuraavaa lomaketta.
Tutustu tarkemmin