Merckin 3S-reagenssit titraukseen Metrohm OMNIS:lla
3S on älykäs pakkausratkaisu, joka on suojattu alkuperäiskorkilla. Korkin ja Metrohm OMNIS -titraattorin välillä tieto siirtyy automaattisesti käyttäen RFID:ta (radiotaajuustunnistusta).
Turvallinen kemikaalien käsittely: pieni kontaminaatioriski reagenssien kosketuksettoman vaihtamisen ansiosta
Käyttökemikaalien SmartSmart-yhteys: 3S korkin ja instrumenttiohjelmiston välinen tiedonsiirto RFID-tunnuksen kautta järjestelmän näkyvällä tilaosoittimella.
Turvallinen tiedonsiirto: Reagenssitietojen suora RFID-pohjainen siirto instrumenttiohjelmistoon inhimillisten erehdysten välttämiseksi. Käyttö:
- Poista varmistusrengas ja avaa painamalla alas
- Liitä yhdellä käden liikkeellä Omnis-nesteadapteriin
- Reagenssitiedot siirretään automaattisesti menetelmään