Värjäys
Solun osien taittoindeksit ovat usein erilaisia, ja tätä voidaan käyttää niiden osittaiseen tunnistamiseen eri mikroskopiamenetelmillä. Tutkimukseen ja pysyvien preparaattien valmistukseen käytetään kuitenkin aina värjäysmenetelmiä.
Biologiset värimme valmistetaan, jos mahdollista, Certistain®-väreistä, jotka on valmistettu tiukkojen spesifikaatioiden mukaisesti ja joihin sovelletaan tärkeimpien käyttömenetelmien mukaista tarkkaa laadunvalvontaa. Nämä värit luokitellaan kahteen ryhmään: synteettisiin väreihin, jotka ovat ehdottomasti suurempi ryhmä, sekä luonnollisiin väreihin. Eräät tärkeimmät biologiset värit, kuten hematoksyliini ja karmiini, kuuluvat kuitenkin luonnollisten väriaineiden ryhmään. Hematoksyliini-eosiini on käytetyin histologinen väri. Sen suosion syitä ovat kyky tuoda selvästi esiin monia erilaisia kudosrakenteita, laaja käytettävyys eri kohdista otettuihin ja eri tavoin valmisteltuihin kudosnäytteisiin, sekä verrattain yksinkertainen käyttö.
Tuotevalikoima
Värjäyssilta
Ihanteellinen useamman aluslasin samanaikaiseen värjäämiseen manuaalisesti...
Lasitarvikkeet värjäykseen
Useimmissa laboratorioissa käytetään värjäysautomaatteja, mutta aina on myös tarvetta värjätä näytteitä manuaalisesti...
Värjäys ja värit
VWR-valikoima sisältää runsaasti sekä BDH Prolabon että Merckin värejä...