Mikroreikäisen letkun liittäminen yhteen
Jotkin erikoistuneet automaattiset analyysimenetelmät edellyttävät alle 0,51 mm:n letkujen sisähalkaisijaa. Tilaa näissä tapauksissa Tygon®-letkut Luer lock -liittimillä (95611-sarja) tai tee liitokset liitosmenetelmällä.
- Yhdistä värikoodatun letkun (A) toinen pää ja jatkoletkun (B) toinen pää. (Molempien letkujen pituuksien sisä- ja ulkohalkaisijan arvojen on oltava samoja).
- Keskitä 1"–2" pala suurempaa letkua (C) kahden yhdistettävän kappaleen (A ja B) päiden päälle. Lyhyen letkunpätkän on oltava samankaltaista materiaalia, ja sen sisähalkaisijan on oltava suunnilleen sama kuin liitettävän letkun ulkohalkaisija.
- Kun lyhyt pala (C) on keskitetty liitoksen päälle, levitä liuotinta tai tiivistysainetta letkun (B) ulkopuolelle ja liu'uta letku (C) letkun (B) päälle. Toista prosessi letkun (A) osalta, jotta letkut voidaan liittää pysyvästi yhteen. Jos letkujen vaihtaminen tulevaisuudessa on tarpeen, levitä liuotinta tai tiivistysainetta vain letkuihin (B) ja (C). Käytä ketonityyppistä liuotinta Tygon®- tai Viton®-letkujen liittämiseen, RTV-liimaa silikoniletkujen liittämiseen ja tetrahydrofuraania PharMed® BPT -letkujen liittämiseen.