Tangentiaalisen virtauksen suodatus
Biokemian, immunologian ja mikrobiologian kaltaisilla aloilla biologisen materiaalin erottaminen ja puhdistaminen on ensiarvoisen tärkeää innovaatioiden etenemiselle.
Tämän vuoksi laboratorioasiantuntijat ovat kehittäneet tangentiaalivirtaussuodatuksen, jolla onnistuu:
  • Solujen poistaminen soluviljelyliemistä
  • Diafiltraatio
  • Fraktiointi
  • Pitoisuus
Mikä on tangentiaalisen virtauksen suodatus?
Tangentiaalisen virtauksen suodatus (TFF) on tehokas ja kustannustehokas tapa poistaa epäpuhtauksia suurista näytemääristä. Siinä käytetään suodatinta epäpuhtaushiukkasten erottamiseen tai eristämiseen. Toisin kuin umpisuodatuksessa, TFF-suodatuksessa neste kierrätetään suodattimen poikki sen sijaan, että se pakotettaisiin suodattimen läpi, jolloin syntyy paine-ero, joka estää epäpuhtauksia sekoittumasta uudelleen juuri puhdistettuihin näytteisiin.
Näytteet virtaavat samansuuntaisesti suodattimeen, ja ne voidaan kierrättää toistuvasti säiliön läpi. TFF-tyyppejä ovat:
  • Mikrosuodatus
  • Nanosuodatus
  • Ultrasuodatus
Tangentiaalisen virtauksen suodatuksen edut
Tangentiaalivirtaussuodatusjärjestelmällä on monia etuja, kuten:
  • Helppokäyttöisyys: pumppu, mittari ja letkut on helppo asentaa (kuten alla olevassa kuvassa). Kun näyte on säiliössä, järjestelmä on täysin toimintakykyinen.
  • Tulosten nopeus: TFF toimii jatkuvasti (eikä erissä) ja erottaa ja puhdistaa biomolekyylejä nopeasti.
  • Kyky suoriutua monista tehtävistä samanaikaisesti: Laboratoriotyöntekijät voivat konsentroida ja diafiltroida näytteen samassa suodatusjärjestelmässä
  • Monipuolisuus: TFF-yksiköissä voidaan käsitellä niinkin pieniä kuin 10 ml:n näytteitä useiden tuhansien litrojen tavoin
Milloin käytetään tangentiaalisen virtauksen suodatusjärjestelmää?
TFF:ää käytetään parhaiten laajamittaisiin erottelu- ja suodatusprosesseihin, kuten:
  • Proteiinien eristäminen soluviljelmien supernatanteista
  • Vasta-aineiden, plasmidi-DNA:n tai rekombinanttiproteiinien talteenotto ja puhdistus
  • Endotoksiinien uuttaminen puskureista, vedestä ja medialiuoksista
  • Käymisliemien selkeyttäminen
  • Solujen kerääminen
  • Kromatografianäytteiden valmistelu
  • Laimennettujen proteiiniseosten fraktiointi
  • Proteiinien ja peptidien konsentrointi ja suolanpoisto
  • TFF-suodattimilla voidaan käsitellä suurta pinta-alaa ja suodattaa suurempia tilavuuksia ilman tukkeutumista
Masterflex Peristaltic Pump System for TFF
TFF toiminnassa
Virustutkimuksessa käytetty TFF.
  • Masterflexin peristalttista pumppujärjestelmää käyttävä TFF-asetus tuotti tuloksia, joissa tangentiaalivirtaussuodattimen talteen ottamien virusten pitoisuus oli suurempi kuin järjestelmässä, jossa suodatuksen säätö oli heikompi.
  • Tapaustutkimus: Tutkimuksessa tutkittiin lehmän suolistossa eläviä viruksia. Tutkimusta varten tutkija perusti järjestelmän, jossa käytettiin Masterflex® L/S® peristalttista pumppua ja pumpunpäätä, jossa on silikoniletkut, painemittarit ja liitännät mittareiden kiinnittämiseksi linjaan ja suodattimeen liittämiseksi. Hän juoksutti näytteet säiliöstä peristalttisen pumpun ja painemittarin läpi tangentiaaliseen virtaussuodattimeen. Hän käytti kahta suodatinta erillisissä prosesseissa: 0,2 µm:n suodatinta bakteerien poistamiseksi ja <100 kD:n suodatinta virusten konsentroimiseksi.
Viininviljelijät ja enologit – viinintekijät ja viinintutkijat ovat käyttäneet TFF:ää:
  • Puhtaamman viinin tuotantoon
  • Solujätteiden suodattamiseen
  • Pullotuskustannusten vähentämiseen lopullisista suodattimista
TFF on löytänyt tiensä myös elintarvikkeiden ja lääkkeiden jalostukseen, jossa jatkuva puhdistus nopeuttaa innovaatioprosessia.
Suositellut TFF-laitteet
Masterflex® suosittelee seuraavia TFF-laitteita:
  • Masterflex® peristalttiset digitaaliset prosessikäyttölaitteet ja pumpunpäät, jotka täyttävät kaikki vaatimukset ja säilyttävät näytteen eheyden. Valitse kaksikanavainen pumpunpää, jotta molemmat suodattimet voivat toimia samanaikaisesti.
  • Masterflex® -silikoniletkut
  • Tangentiaalisen virtauksen suodattimet
  • Painemittarit
  • Liittimet mittareiden kiinnittämistä ja suodattimen kytkemistä varten
Olivatpa suodatustarpeesi mitkä tahansa, Masterflex® tarjoaa uusimmat ja laadukkaimmat ratkaisut, aina sopivassa koossa.