Masterflex® Ismatec® -letkukasetit: CA- ja MS/CA-tyypit
Ismatec Click 'n' Go™ -kasetit mahdollistavat helpon ja nopean letkujen vaihdon peristalttisiin pumppuihin. Saatavana on kahdenlaisia letkukasetteja:
  • CA -tyylin 2-portaiset peristalttisen letkun kasetit (CA-letkut)
  • MS/CA -tyylin kasetit 3-portaisia peristalttisia letkuja varten* (MS/CA-letkut)
    * mS/CA-kasettien kanssa yhteensopivaa uudempaa letkutyyppiä voi olla saatavana vain 2-portaisena letkuna. Nimeämiskäytäntö muuttuu "3-portaisesta" letkusta "MS/CA"-letkuksi.
CA-kasetit
CA-Cassette for 2-stop tubing (CA Tubing)Suuret CA-kasetit soveltuvat käytettäväksi IPC- ja IPC-N-sarjan peristalttisten pumppujen kanssa, joiden virtaus on pieni ja tarkkuus suuri. CA-kaseteissa voi käyttää 2-portaisia peristalttisia letkuja, joiden tulppien välissä on 152 mm:n rako. Sopivien letkukokojen sisähalkaisijat ovat 0,13–3,17 mm. Painevivulla varustetut CA-kasetit mahdollistavat eri letkupaineen asettamisen kullekin kanavalle. Sovelluksesta, letkumateriaalista ja halkaisijasta riippuen voidaan asettaa optimaalisesti säädetty letkupaine. Vakiovirtausnopeuden ylläpitämiseksi voi olla tarpeen säätää letkujen painetta ajoittain. Painevivulla varustettujen kasettien käyttö lisää yleensä peristalttisen pumpun suurinta saavutettavissa olevaa paine-eroa.
CA-kasetteja tilattaessa CA-kasettien vaihtosovittimet eivät sisälly toimitukseen, vaan ne on tilattava erikseen.
2-stop tubing (CA Tubing)
CA-kasetit soveltuvat:
  • 2-portaisille (CA) peristalttisille letkuille,
  • letkutulppien väli 152 mm
  • Letkujen sisähalkaisijat 0,13–3,17 mm:n välillä
Huomautus: sovittimet 07618-65 eivät sisälly kasetteihin, vaan ne on tilattava erikseen.
MS/CA-kasetit
MS/CA Cassette for 3-stop tubingPienet MS/CA-kasetit soveltuvat käytettäväksi Reglo-sarjan ja joidenkin BVP- ja MCP-pumppuperheen pumppupäiden (MS/CA-päät) kanssa. MS/CA-kaseteissa voi käyttää 3-portaisia peristalttisia (MS/CA) letkuja, joiden tulppien välissä on 72 mm:n rako. Uudemmissa, näihin kasetteihin soveltuvissa letkuissa on vain kaksi tulppaa, ja niitä kutsutaan "MS/CA-letkuiksi". Sopivien letkukokojen sisähalkaisijat ovat 0,13–3,17 mm. Painevivulla varustetut MS/CA-kasetit mahdollistavat eri letkupaineen asettamisen kullekin kanavalle. Sovelluksesta, letkumateriaalista ja halkaisijasta riippuen voidaan asettaa optimaalisesti säädetty letkupaine. Vakiovirtausnopeuden ylläpitämiseksi voi olla tarpeen säätää letkujen painetta ajoittain. Painevivulla varustettujen kasettien käyttö lisää yleensä peristalttisen pumpun suurinta saavutettavissa olevaa paine-eroa. Vakiomalliset MS/CA-kasetit toimitetaan ilman painevipua. Tasainen paine kohdistuu esiasennetun, ruostumattomasta teräksestä valmistetun jousen avulla.
3-stop tubing (MS/CA Tubing)
MS/CA-kasetit sopivat:
  • 3-portaisille (MS/CA) peristalttisille letkuille
  • letkutulppien väli 72 mm
  • Letkujen sisähalkaisijat 0,13–3,17 mm:n välillä