Paranna työturvallisuutta peristalttisten pumppujen avoimen pääanturin lukituksilla
Kun peristalttinen pumppu on varustettu avoimen pääanturin lukituksella, tai olemassa oleva pumppu on varustettu erillisjärjestelmällä, käyttölaite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun joku avaa pumpunpään mistä tahansa syystä. Tämä tekniikka tarjoaa lisäsuojaa teknikoille ja käyttäjille, kun he huoltavat tai vaihtavat letkuja ennaltaehkäisevän huollon yhteydessä.
Peristalttista pumppua käytetään vaikeiden nesteenkäsittelyongelmien ratkaisemiseen, ja se on erityisen hyödyllinen käsiteltäessä steriilejä, leikkausherkkiä tai erittäin puhtaita nesteitä. Rakenne altistaa nesteen luonnostaan vain yhdelle komponentille – letkulle, joka voidaan valita erityisesti pumpattavan nesteen tai viranomaisvaatimusten mukaan. Altistuminen vain yhdelle komponentille varmistaa nestekierron yhteensopivuuden, kun oikea letkumateriaali valitaan. Näin estetään saastuminen ja letkujen ennenaikainen rikkoutuminen. Peristalttinen pumppu voi pumpata jatkuvasti tai annostella määritettyjä määriä. Peristalttinen pumppujärjestelmä on syrjäytyspumppu, ja siihen kuuluu kolme komponenttia: käyttölaite, pumpunpää ja letkut.
Miten peristalttiset pumput toimivat?
Peristaltic Pump Header with Rotor & Housing
Pumpunpää koostuu vain kahdesta osasta: roottorista ja kotelosta. Letku asetetaan roottorin ja kotelon väliseen letkualustaan, jossa se suljetaan (puristetaan).
Peristaltic Pump Header with Rotor & Housing
Roottorin rullat liikkuvat letkun poikki ja työntävät nestettä. Rullien takana oleva letku palauttaa muotonsa, luo alipaineen ja imee nestettä sen taakse.
Peristaltic Pump Header with Rotor & Housing
Rullien väliin muodostuu "nestetyyny". Tämä riippuu letkun sisähalkaisijasta ja roottorin geometriasta. Virtausnopeus määritetään kertomalla nopeus tyynyn koolla. Tämä tyyny pysyy melko vakiona, erittäin viskooseja nesteitä lukuun ottamatta.
Koska letkut ovat ainoa järjestelmän osa, joka joutuu kosketuksiin nesteen kanssa, peristalttiset pumput on helppo puhdistaa. Pumpuilla on erinomaiset käynnistysominaisuudet, ja ne soveltuvat hyvin moniin eri sovelluksiin kemikaalien syötöstä lääkinnällisiin laitteisiin ja lääketuotantoon. Kuitenkin, kun letkut vaihdetaan ennaltaehkäisevän huollon tai uuden kertakäyttösovelluksen vuoksi, käyttäjän on avattava pumpunpää. Tämä toimenpide paljastaa rullat.
Viime aikoihin asti useimmissa peristalttisissa pumpuissa käyttäjän oli sammutettava tai kytkettävä pois päältä pumpun moottori ennen huoltoa. Tätä pidetään vakiotoimintamenettelynä (SOP), kun työskennellään sähkömekaanisten laitteiden kanssa. Virran katkaiseminen tai sammuttaminen auttaa estämään laitteen tahattoman käytön.
Peristalttisten pumppujen letkut on huollettava ja vaihdettava säännöllisesti. Joissakin vanhemmissa pumpuissa pumpunpää on irrotettava letkun vaihtamiseksi. Uudemmissa pumpuissa, joissa on helppo lastausmahdollisuus, käyttäjä voi vaihtaa letkun pumpunpään ollessa edelleen kiinnitettynä käyttölaitteeseen. Tämän kehityksen myötä tuli ilmeiseksi, että pyörivälle roottorille altistuminen on mahdollista. Teollisuuden kasvava sääntely- ja turvallisuuspainotteisuus antoi mahdollisuuden parantaa työergonomiaa ja kehittää avoimen pään anturin lukitusominaisuuden.
Lisäsuojan tarjoaminen työntekijöille
Masterflex L/S Digital Pump with Open-Head Sensor
Integroidut avoimen pään anturien lukitukset lisäävät suojausta teknikoille ja käyttäjille, joiden tehtävänä on suorittaa letkujen vaihtoja ja rutiinihuoltoja kiireisissä tuotantoympäristöissä. Tämä uusi ominaisuus on erityisen hyödyllinen peristalttisille pumpuille, jotka toimivat järjestelmässä, jossa PLC- tai SCADA-tietokone voi ohjata pumppuja etäkäyttöisesti. Pumpun odottamaton etäkäyttö estetään avoimen pääanturin lukituksella, joka on samanlainen kuin varmistuslukitus/-merkintämenettelyt. Avoimen pään anturien lukitukset voivat myös suojata peristalttisten pumppujen kokemattomia tai harvoin käyttäviä käyttäjiä loukkaantumiselta letkuja ladattaessa tai vaihdettaessa. Tämä anturitekniikka kytkeytyy yhteen pikalataavien pumpunpäiden kanssa ja sammuttaa käyttölaitteen, kun pumpunpää avataan, jolloin käyttöakseliin kytketyt liikkuvat rullat eivät altistu.
Lisäksi erillinen anturijärjestelmä on vaihtoehto omistajille, joilla on peristalttisia pumppuja, joissa ei ole integroitua avoimen pään anturilukitusta, kuten Masterflex-pumppujärjestelmissä, joissa on L/S® Easy-Load® II pumpunpää tai I/P® Easy-Load-pumpunpää. Kun käyttäjä avaa pumpun pään tahallaan tai vahingossa, virta katkeaa pumpun käyttölaitteesta, joka on kytketty lukituslaatikkoon. Virta pumpun käyttölaitteeseen palautuu vasta, kun käyttäjä sulkee pumpunpään.
Itsenäinen järjestelmä koostuu lukitusohjauslaatikosta ja uudesta avoimen pään anturilukituspumpunpäästä. Pumpun pää, jossa on avoimen pään anturilukitus, liitetään helposti lukituksen ohjauslaatikkoon, jossa on ohjauskortti, joka sisältää sopivat releet verkkojännitteen katkaisemiseksi, kun pumpunpää avataan. Jos pumpunpää avataan käytön aikana, lukituksen ohjauslaatikko sammuttaa käyttölaitteen välittömästi. Virta pumpun käyttölaitteeseen palautuu vasta, kun käyttäjä sulkee avatun pumpunpään. Laatikossa oleva merkkivalo näyttää havaitun pään tilan visuaalisesti.
Itsenäisen järjestelmän lukitusohjauslaatikko ottaa vastaan tulosignaaleja enintään kahdesta päällekkäisestä pumpunpäästä ja reagoi kumman tahansa pään avaamiseen. Laatikko toimitetaan anturin oikosulkupistokkeella, joka mahdollistaa yksikanavaisen käytön. Kun halutaan kaksikanavainen käyttö, tämä pistoke poistetaan ja toinen pää kytketään. Tämä itsenäinen järjestelmä on myös NEMA 4X- / IP66-luokiteltu pesua varten, joten se sopii erinomaisesti elintarvikkeiden käsittelyyn ja muille teollisuudenaloille, joilla on kriittisiä puhdistusprotokollia.
Avoimen pään anturin lukitus ja itsenäinen järjestelmä voivat olla tärkeässä asemassa peristalttisten pumppujen parissa työskentelevien teknikkojen ja käyttäjien suojelemisessa. Teknologia parantaa työpaikan turvallisuutta, kun yhä useammat yritykset lisäävät tämän ominaisuuden peristalttisiin pumppuihinsa.