Peristalttisen pumpun etävalvonta
Peristalttisten pumppujen etävalvonta esineiden internetin avulla lisää tuottavuutta ja vähentää kustannuksia tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä pilottilaitosten toiminnassa
Masteflex Peristlatic PumpNykypäivän tutkimus- ja kehitystyö on yhä vaativampaa. Yritysten on löydettävä keinoja lisätä tehokkuutta ilman vastaavaa budjettilisäystä. Samaan aikaan näytteet ovat arvokkaampia kuin koskaan, joten yhdenkin erän menettäminen voi maksaa kymmeniä tuhansia dollareita. T&K-päälliköt ovat perinteisesti joutuneet kohtaamaan kaksi vaihtoehtoa: jättämään kokeet käyntiin yöksi ilman valvontaa ja ottamaan riskin arvokkaan näytteen menettämisestä tai keskeyttämään työnsä päivän päätteeksi tällöin tuottavuuden kärsiessä. Edistysaskeleet etävalvonnassa esineiden internetin avulla(IoT) ovat poistaneet fyysisen läsnäolon tarpeen nesteenkäsittelyn tutkimuksessa ja kehityksessä sekä antaneet tutkijoille mahdollisuuden suorittaa etänä paljon samaa valvontaa, jota he tarvitsevat työnkulussaan – olipa kyse sitten valmistelusta, käymisestä, keräämisestä tai puhdistuksesta.
Etävalvonta,jota yhä useammin nähdään lääkkeiden käsittelytoiminnoissa, voi olla yhtä hyödyllistä, ellei jopa hyödyllisempää T&K-osastoille, joiden tehtävänä on tehdä nesteenkäsittelykokeita tai pilottitestejä. Etävalvonnan soveltaminen peristalttisiin pumppuihin voi vaikuttaa myönteisesti osastoihin, joiden tehtävänä on käsitellä nesteitä 24/7, mutta joilla ei ole henkilökuntaa valvomaan pumppuja. Tämä mahdollisuus saattaa T&K-vaihe päätökseen ja edetä nopeasti pilottiprosessin läpi voi lyhentää uuden tuotteen markkinoille saattamiseen kuluvaa aikaa ja alentaa siitä aiheutuvia kustannuksia.
Pilvipohjainen etävalvonta
Peristlatic Pump Remote Cloud-based MonitoringInternet-yhteyden leviämisen myötä peristalttisia pumppuja ja muita nesteenkäsittelylaitteita voidaan nyt valvoa pilvipalvelujen avulla mistä päin maailmaa tahansa. Nesteenkäsittelylaitteet voivat nyt lähettää käyttöparametreja ja tilatiloja koskevia lukumuistutuksia, joita voidaan tarkastella minkä tahansa internet-yhteydellä varustetun laitteen sovelluksen kautta. Näiden parametrien ja olosuhteiden seuranta voi antaa tutkijoille mielenrauhan siitä, että heidän kokeensa toimii juuri niin kuin he jättivät sen lähtiessään laboratoriosta tai koelaitoksesta. Se mahdollistaa myös monitehtäväisen työskentelyn pidempien annosteluajojen aikana, sillä tutkija voi suorittaa muita kriittisiä tehtäviä työnkulussaan muissa paikoissa samalla, kun hän voi varmistaa tarkalleen, kuinka paljon aikaa annosteluajosta on jäljellä.
Toimintaparametreja, joita voidaan lähettää:
  • Virtausominaisuudet: seuraa, toimiiko peristalttinen pumppu jatkuvassa vai annostelutilassa, mitä virtausnopeutta tai nopeutta pumppu käyttää ja mikä on kumulatiivinen pumpattu virtausnopeus.
  • Annostelutila: näytä nykyinen alikvootti-tilavuusasetus ja suoritetut annostelusyklit.
Lähetettäviä tilatiloja ovat mm.:
  • Pumpun moottorin tila: vahvista, onko pumpun moottori käynnissä vai pysäytetty, ja nykyisen toiminnan suunta (myötä- tai vastapäivään).
  • Prosessin tila: varmista, että pumpun päätä ei ole vahingossa avattu tai että prosessissa ei ole tapahtunut vuotoa.
  • Pumppujärjestelmän tila: vahvista, että mitään virhettä ei ole ilmennyt ja että pumppu on online-tilassa ja toiminnassa.
Peristlatic Pump in Research LabTutkijoille, jotka etsivät enemmän käytännönläheistä lähestymistapaa valvontaan, voidaan valvontaliittymiin määrittää myös ilmoitussäännöt, jotka lähettävät sähköpostitse tai tekstiviestillä hälytyksiä tietyistä olosuhteista, kuten annostelusyklin päättymisestä, vuodoista ja laitevioista. Herkkien ja kalliiden näytteiden kohdalla jokainen sekunti on kriittinen; välitön ilmoitus mahdollistaa nopean reagoinnin, joka voi pelastaa soluja, elatusaineita tai muita tärkeitä tuotteita. Täydellinen esimerkki "yksinkertaisempi on parempi" -periaatteesta on se, että käyttöparametrien ja tilan tilanteiden vain lukemiseen perustuva siirto ylläpitää turvallisuutta ja luottamuksellisuutta. Pumppausprosessia ei voida keskeyttää, eivätkä luvattomat tahot voi tarkastella kriittisiä tietoja tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Valvontasovellusta ohjataan myös kirjautumisella ja vahvoilla salasanoilla, ja sen jälkeen se on yhdistetty vain laitteen yksilölliseen sarjanumeroon, mikä lisää vielä yhden turvakerroksen suojaamaan tahattomalta katselulta.
Päätelmä
Kun tutkijoilla on tiukka budjetti tai rajalliset resurssit, he voivat hyödyntää uusia liitettävyysominaisuuksia. Välittömiin hyötyihin kuuluu tuottavuuden lisääntyminen ja kustannusten aleneminen laboratorio- ja koelaitosten nesteenkäsittelytoiminnoissa. Tämä liitettävyys voi auttaa parantamaan markkinoille saattamisen aikaa ja mahdollistaa valvomattoman ja yön yli tapahtuvan toiminnan, mutta samalla voidaan luottaa siihen, että prosessia valvotaan.
Bluetooth-yhteys mahdollistaa käytännönläheisen lähestymistavan, joka mahdollistaa pumpun joustavan sijoittamisen tutkimusprosessissa ja voi jäljitellä laitosprosessia, mikä nopeuttaa T&K-laboratorion ja prosessiosaston välistä aikaa. Tämä tekniikka voi myös lisätä työntekijöiden turvallisuutta, sillä se suojaa heitä haitallisilta kemikaaleilta ja biologisilta aineilta.
Pilvipohjainen etäseuranta antaa tutkijalle mahdollisuuden seurata laajennettuja ajoja, jotta jatkaminen pilottihankkeen kautta täyteen prosessiin olisi saumattomampaa. Tietojen siirto vain lukuoikeudella takaa tietoturvan, joka on tutkijoiden ja tuotekehittäjien yhteinen huolenaihe.
Masterflex® tarjoaa nyt uusia liitäntävaihtoehtoja suosituimpiin L/S- ja I/P-kokoluokan käyttölaitteisiin, jotta asiakkaat voivat hallita pumppusovelluksiaan mahdollisimman hyvin. Bluetooth- ja pilvipohjaisen valvonnan lisäksi Masterflexin uudet Advanced Communication -käyttölaitteet tukevat Ethernet/IP-viestintää automatisoiduissa prosesseissa. Lue verkkosivuiltamme lisää pumpun etävalvonnasta sekä Masterflex L/S- ja I/P-käyttölaitteista, joissa on edistyneet verkko- ja viestintätuotteet.