Gravimetrisen Masterflex®-täyttöjärjestelmän edut
Gravimetrinen Masterflex-täyttöjärjestelmä on uusi järjestelmä, joka koostuu peristalttisesta Masterflex-pumpusta ja A&D Apollo-sarjan gravimetrisesta annostelupaketista. Valittavana on 7 tasapainopakettia. Vaaka ja pumppu on yhdistetty ainutlaatuisella A&D-ohjaimella, joka mahdollistaa välittömän palautteen antamisen annostelutarkkuuden varmistamiseksi, ja kaikki nesteen liike pysyy Masterflex-pumppuletkun sisällä. Gravimetrinen järjestelmä pyrkii ratkaisemaan monia ongelmia ja haasteita.
Rakenna gravimetrinen Masterflex-täyttöjärjestelmäsi
Gravimetrinen Masterflex-täyttöjärjestelmä on uusi järjestelmä, joka koostuu peristalttisesta Masterflex-pumpusta yhdistettynä A&D Apollo -sarjan vaakaan.
masterflex digital drive with easy load pump head
Valitse käyttölaitteen pumpunpään letku
Masterflex-pumppu ja kaikki nesteen liike on Masterflex-pumppuletkun sisällä. Valitse alla olevasta yhteensopivien taajuusmuuttajien ja täydellisten pumppujärjestelmien luettelosta ja lisää sitten sovellukseesi sopiva pumpunpää ja letkut.
  • Digitaaliset Masterflex L/S -vakiokäyttölaitteet
  • Digitaalinen Masterflex L/S -vakiopumppujärjestelmä
  • Digitaaliset Masterflex L/S -käyttölaitteet verkkoyhteensopivuudella
  • Digitaaliset L/S -pumppujärjestelmät verkkoyhteensopivuudella
  • Masterflex L/S Cloud-yhteensopivat digitaaliset käyttölaitteet ja MasterflexLive™
  • Masterflex L/S digitaaliset modulaariset annosteluasemat
  • Masterflex I/P digitaaliset modulaariset käyttölaitteet, joissa on etätulo/-lähtö
  • Digitaaliset Ismatec Reglo -monikanavapumput
  • Digitaaliset Ismatec Reglo Miniflex -pumput
A and D Weighing Top Apollo Loading Balance
A&D gravimetrinen annostelupaketti
Valitse vaakapaketti tarvitsemasi kapasiteetin ja luettavuuden perusteella. Kaikissa laitteissa on virtausnopeuden näyttö (FRD) annostelu- ja täyttösovellusten tehostamiseksi. Kaikki paketit sisältävät Apollo GX-A -sarjan vaa'an sekä jalkakytkimen, pumpun liitäntäkortin ja 25-napaisen I/O-etäkaapelin vaa'an ja pumpun kytkemistä varten.
  • Gravimetrinen annostelupaketti
Kolme selkeää gravimetrisen täyttöjärjestelmän etua:
1. Ratkaisee yleiset hävikkiongelmat
Tämä järjestelmä takaa tarkkuuden ja toistettavuuden. Jokainen pisara on huomioitu, eikä säiliö koskaan täyty liikaa – tuotetta ei mene hukkaan. Vaaka ohjaa peristalttista pumppua, ja siinä on kolme tilaa täyttöprosessin aikana, jotta varmistetaan, ettei ylivuotoa tapahdu. Koska Masterflex-pumppu voi siirtää nestettä useilla eri nopeuksilla, tasapaino on hallinnassa.
2. Ei enää kaatamiseen liittyviä terveys- ja turvallisuusongelmia
Manuaaliseen kaatamiseen liittyy riski tuotehävikistä ja tasapainon menettämisestä. Nesteen sulkeminen letkujen sisään antaa välitöntä helpotusta ja hyötyä puoliautomaattiselle järjestelmälle. Sivuhyöty on manuaalisen osallistumisen, nostamisen ja valamisen poistuminen, mikä poistaa terveys- ja turvallisuusongelmia puoliautomaattista järjestelmää käytettäessä. Lisäksi laitteiston vieressä ei tarvitse seisoa koko prosessin ajan, sillä gravimetrinen järjestelmä toimii itsestään. Manuaalista käsittelyä ei tarvita lainkaan, ja nesteet pysyvät letkujen sisällä.
3. Tehokkuus ja tarkkuus paranevat
Gravimetrisellä annostelulla saavutettavat annostelutarkkuudet ovat suuremmat kuin peristalttisella pumpulla saavutettavat tarkkuudet, ja ne vähentävät letkujen kalibroinnin tarvetta. Tehokkuus ja tarkkuus paranee optimoimalla astioiden tehokkuutta järjestelmässä verrattuna manuaalisempiin menetelmiin.
Masterflexin gravimetrisen järjestelmänn edut:
  • Puoliautomaattinen prosessi
  • Vähentää hävikkiä sekä siivouksesta ja tuotteesta aiheutuvia kustannuksia
  • Parantaa prosessin tehokkuutta
  • Tavoitetuotannon saavuttaminen
  • Laajentaminen ja skaalautuvuus
Masterflexin peristalttisessa pumpussa voidaan käyttää useita erikokoisia letkuja pumpunpään koosta riippuen, jotta pumppu voi täyttää säiliöitä nopeammin suuremmilla virtausnopeuksilla. Pumppua voidaan käyttää myös tuotannon kasvattamiseen lisäämällä pumpun moottorin kapasiteettia Masterflexiltä saatavien suurempien pumppujen avulla. Tasapainotuskapasiteetti, Masterflex-käyttölaitteen valinta ja letkuvaihtoehdot mahdollistavat useita räätälöintitapoja, jotta täytettävät tilavuudet täyttyvät ja kemiallinen yhteensopivuus useimpien nesteiden kanssa on mahdollista.