Masterflex®-yhtiön peristalttiset pumppujärjestelmät
Masterflex-pumput ovat suosituin ratkaisu kaikkialla maailmassa. Meidät tunnetaan alan johtavana peristalttisten letkujen, letkupumppujen, kalvopumppujen, tyhjiö-painepumppujen, virtausmittareiden ja sekoittimien suunnittelijana ja valmistajana. Vain Masterflex tarjoaa vertaansa vailla olevaa monipuolisuutta ja standardien mukaista luotettavuutta – suorituskykyä, joka perustuu yli 55 vuoden kokemukseen peristalttisten pumppujen valmistuksesta. Asiantuntemuksemme ja yli 10 000 pumppukokoonpanon valikoimamme ansiosta voimme auttaa sinua valitsemaan pumppujärjestelmän, joka täyttää sovelluksesi erityistarpeet.
Masterflex® on asettanut peristalttisten pumppujärjestelmien maailmanlaajuisen standardin. Olemme jo pitkään olleet alan johtava toimija erilaisten nesteenkäsittelytuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa, mukaan lukien:
- Peristalttiset pumppukomponentit ja täydelliset järjestelmät.
- Peristalttisten pumppujen letkut
- Räätälöidyt pumput
- MasterflexLive
Asiantuntemuksemme ja yli 10 000 pumppukokoonpanon valikoimamme ansiosta saat juuri tarvitsemasi pumppujärjestelmän. Yli 55 vuotta kestäneen peristalttisten pumppujen valmistuksen aikana olemme jo kauan sitten osoittaneet, että vain Masterflex® voi tarjota tällaista monipuolisuutta ja standardien mukaista luotettavuutta.
Masterflexin peristalttinen pumppusarja – osta virtausalueen mukaan
Ismatec®-sarja
Microflow: erinomainen tarkkuus
Virtausalue:
0,0001–365 ml/min
Microflow-pumput >
L/S®-sarja
Tarkka virtauksen säätö
Virtausalue:
0,00005–3 400 ml/min
Tarkka virtaus >
I/P®-sarja
Tehokkaat järjestelmät
Virtausalue:
0,001–26 l/min
Teollinen virtaus >
B/T®-sarja
Suurin virtausnopeus
Virtausalue:
0,3–42 l/min
Pumput, joilla on suurin virtausnopeus >
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpIntuitiivinen ja innovatiivinen
- Integroidut anturit valvovat nesteen painetta ja hälyttävät ennen mahdollisen prosessihäiriön syntymistä.
- Vakioprotokollien tallentaminen ja hakeminen jatkuvuuden varmistamiseksi.
- Intuitiivinen digitaalinen kosketusnäyttö, jossa on optimoitu valikkonavigointi ja ohjelmien syöttö, jopa märillä käsineillä!
- MasterSense-asemassa on kolme salasanasuojattua käyttöoikeustasoa, jotka mahdollistavat eritasoisen ohjelmoinnin GMP:n parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Helppo ja tarkka
- Toimintatiloja ovat jatkuva käyttö, tilavuusannostelu ja aika-annostelu.
- Eräohjaus ja intervalli/pois päältä -aika tilavuus- ja aikatiloissa.
- Kvalitatiivisella putkikalibroinnilla varmistetaan, että letkut on kalibroitu tarkasti.
- Graafinen ilmaisin ilmaisee, milloin letku on kalibroitu optimaalisesti
Yhdistetty ja älykäs
- Liitäntä- ja ohjausvaihtoehtoja ovat EtherNet/IP, Profibus sekä analoginen etä- ja sarjavalvonta.
- MasterflexLive®:n avulla voidaan valvoa pumpun toimintaa pilvipalvelussa tietokoneella tai mobiililaitteella.
- Over-the-air-laiteohjelmistopäivityksillä varmistetaan, että MasterSense-pumppujärjestelmässä on uusimmat ominaisuudet ja toiminnot.
Masterflex® peristalttisten pumppusarjojen ominaisuudet ja edut
Peristalttiset pumppumme sopivat täydellisesti biofarmasiaan, nesteenkäsittelyyn ja muuhun. Ne ovat kompakteja, monipuolisia ja tarkkoja. Patentoidun suunnittelumme ansiosta ne on myös helppo puhdistaa, eikä niihin liity juurikaan kontaminaatioriskiä.
Tärkeimpiä ominaisuuksia:
Yksinkertainen prosessin validointi
- Neste on täysin suljettu letkuun, ja letkut on valmistettu validoiduista käsittelemättömistä bioyhteensopivista materiaaleista.
Solujen elinvoimaisuus/molekyylin eheys
- Peristalttisten pumppujen leikkaus on matala, mikä vähentää soluihin ja suuriin molekyyleihin kohdistuvaa fyysistä vaikutusta ja lisää solujen yleistä elinvoimaisuutta, jolloin tuote/API on tehokkaampi.
Tarkka ja lineaarinen nesteen jakelu
- Positiivinen siirtymä takaa erittäin tarkat tilavuusvirrat kaikilla painealueilla ja viskositeeteilla lineaarisessa suhteessa kierroslukuun; sulku varmistaa, että tuote ei liukene.
Masterflex® Exclusive: nestepolun omistus
- Masterflex® hallitsee lähes kaikkia nestepolun osa-alueita, kuten pumppua, letkuja, komponentteja ja antureita, sekä maailmanluokan kokoonpanopalveluja, joiden avulla kaikki saadaan koottua yhteen ja toimitettua aikataulussa.
Lisää syitä valita Masterflex®
- Itseimevät ja imemättömät pumput
- 316SS-kotelo, pesunkestävä ja modulaariset mallit
- Erilaisia käyttölaitteita ja liitettävyyttä
- Turvallisuus- ja kulunvalvontaominaisuudet
Masterflex ymmärtää monimutkaiset nesteenkäsittelyn työnkulut ja tarjoaa laajimman valikoiman ominaisuuksia, komponentteja ja virtausnopeuksia, jotta voit hallita niitä.
Peristalttisten pumppujen valintatyökalut
Masterflex-valintatyökalu
Löydä suositeltava peristalttinen pumppujärjestelmä alle kuudella kysymyksellä!
Masterflexin suunnittelutyökalu
Kokoa pumppujärjestelmä valitsemalla tarvitsemasi ominaisuudet ja yhteensopivat komponentit
Minkä virtausnopeuden tarvitsen?
0,002–43 ml/min
Pienivirtauspumput >
0,0006–3 400 ml/min
Keskivirtauspumput >
0,001–42 l/min
Suurvirtauspumput >
Mitä kemikaalia pumppaat?
Sovita kemikaalit ja materiaalit yhteen
Kemiallinen yhteensopivuus -tietokanta >
Määritä tarpeesi
Peristalttisten letkujen ostaminen >
Mikä voi vaikuttaa sovellukseeni?
Viskoosien nesteiden pumppaus
Lue, miten viskoosisia nesteitä pumpataan >
Hiovien nesteiden pumppaus
Lue lisää hankaavien nesteiden pumppaamisesta >
Mitä yhteyksiä tarvitaan?
24/7 reaaliaikainen etävalvonta
Hanki MasterflexLive >
Masterflex Digital Drive I/O
Masterflexin digitaalisten käyttölaitteiden valintaopas >
Tutkittu, testattu ja luotettu ympäri maailmaa:
Peristalttinen pumppu lukemattomiin sovelluksiin
- Helppo
Nopea asennus. Vähän huoltoa. Helppo letkujen vaihto. - Monikäyttöinen
Tutkimuksesta prosessiin – käsittelee lähes kaikkia nesteitä. Myös monikanavaisia vaihtoehtoja - Tarkkoja
Virtausalueet: 0,0001–42 l/min. Tiukat suunnittelustandardit. - Kestävä
Luotettava valmistaja yli 55 vuoden ajan. Suuri kemiallinen yhteensopivuus. - Mukautettavissa
Konfiguroitavat järjestelmät. Useita letkuvaihtoehtoja. Helppo päivittää kasvua varten.
Tarvitsetko lisätietoja tai apua täydellisen tuotteen valitsemisessa sovellukseesi?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.