Masterflex®:n peristalttisten pumppujen letkut
Ei korvikkeita –
Tarkkuuspuristetut ja pumpulla testatut koostumukset, jotka on suunniteltu tarjoamaan korkeinta laatua letkujen käyttöiän, paineen ja imunostokyvyn kannalta.
Masterflexin pumppujen letkut on suulakepuristettu Masterflex-pumppuihin sopivaksi ja suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön peristalttisissa pumppuprosesseissa. Eräkohtainen yhdenmukaisuus takaa tarkkuuden ja toistettavuuden.
Osta pumpun letkusarjan mukaan
Näytä Masterflex-pumppuletkujen valintaopas
Yläletkujen koostumukset
Silikoni
Biolääketeollisuuden standardi
C-Flex
Aseptiseen sulkemiseen, hitsaukseen ja muihin biologisiin sovelluksiin
Puri-Flex
Ylivoimainen pumpun käyttöikä ja bioyhteensopivuus. Varastotakuu
PharMed BPT
Luotettava käyttö peristalttisissa ja farmaseuttisissa sovelluksissa
PTFE
Ehdoton kemiallinen kestävyys ja korkea lämmönkestävyys
Chem-Durance
Erinomainen kemikaalien kestävyys, pumpun käyttöikä ja bioyhteensopivuus
Tygon E-LFL
Pisin pumpun käyttöikä kaikista Tygon-koostumuksista
Viton
Sopii hyvin vaaditun FDA:n vaatimustenmukaisuuden ja erinomaisen kemiallisen yhteensopivuuden kannalta.
Räätälöidyt palvelut ja työkalut
Räätälöidyt ratkaisut
Räätälöityjen pumppujen yhteistyökumppani – ideoiden toteuttamista jo yli 50 vuoden ajan.
Lue lisää
Mukautetut pituuteen leikatut letkut
Olemme joustavia vastaamaan tarpeitasi ja säästämään aikaa ja rahaa. Valitse letkutyyppi, pituus ja määrä.
Lue lisää
Muut esillä olevat luokat
Letkujen yhteensopivuuden tarkistaminen
Punnitse ja mittaa
letkunäytteen pituus ja halkaisija
Upota
Näyte upotetaan suljetussa astiassa nesteeseen 48 tunniksi
Punnitse ja mittaa näyte uudelleen
sekä tutki se turvotuksen, haurastumisen tai muun pilaantumisen suhteen
Testi pumpussa
todellisessa lämpötilassa, tyhjiössä/paineessa tai muissa käyttöolosuhteissa
HUOMAUTUS: PharmaPure- ja Chem-Durance Bio -letkuvalmisteet on koekstrudoitu eri sisä- ja ulkomateriaaleista, ja ne edellyttävät muunnettuja testausmenetelmiä. Ota yhteyttä Avantoriin kuuluvaan Masterflex®-yhtiöön kemiallisia testausohjeita varten. Tutustu kemikaalien kestävyyttä koskevaan tietokantaamme.
Tarvitsetko lisätietoja tai apua täydellisen tuotteen valitsemisessa sovellukseesi?
Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.