Opas pumppujen ja nesteenkäsittelyjärjestelmien letkujen valintaan
Oikeat pumppuletkut ovat ratkaisevan tärkeitä pumppujärjestelmän nesteenkäsittelyn perustamisessa. Ennen letkun valintaa on huomioitava kaikki käyttökohteen näkökohdat: kemiallinen yhteensopivuus, käyttölämpötila, paine, tarvittavat viranomaishyväksynnät, letkun kaasunläpäisevyys sekä puhdistus- ja sterilointivaatimukset.
Käytä alla olevaa Letkujen valintaopasta apuna sovellukseesi sopivan letkun valinnassa. Kemiallinen yhteensopivuus -opas ja alla olevassa taulukossa oleva yhteenveto kemiallisesta kestävyydestä ovat vain ohjeellisia. Kemiallinen kestävyys ja letkujen kuluminen voivat vaihdella käytön mukaan. Testaa aina valitsemasi letkut todellisissa olosuhteissa.
Autamme sinua määrittämään juuri oikean letkun pumppu- ja nestekäsittelytarpeisiisi. Lue lisää kemikaaliluokituksista ja koostumuksista alla.
Kemiallisen kestävyyden luokitukset
A – Ei vaurioita 30 päivän jatkuvan altistumisen jälkeen.
B – Vähän tai ei lainkaan vaurioita 30 päivän jatkuvan altistumisen jälkeen.
C – Jonkin verran vaikutusta 7 päivän jatkuvan altistumisen jälkeen. Vaikutuksia voivat olla: halkeilu, säröily, lujuuden heikkeneminen, värimuutokset, pehmeneminen tai turvotus. Pehmeneminen ja turvotus ovat joissakin tapauksissa palautuvia.
D – Ei suositella jatkuvaan käyttöön. Välitöntä vahinkoa voi aiheutua.
"_" – Testitietoja ei ole saatavilla tai niitä ei voida käyttää.
Koostumus | Käyttölämpötila | Hartsin sertifioinnit |
Durometri | Yhteenveto kemiallisesta kestävyydestä | Läpäisevyys (noin)† Yksiköt: {cc-mmsec-cm2-cm Hg } x 10-10 |
||||||||
Hapot, heikot |
Hapot, vahvat |
Emäkset, heikko |
Emäkset, vahva |
Otsoni | UV-valo | CO2 | H2 | O2 | N2 | ||||
Bev-A-Line® IV | -60–160 °F (-51–71 °C) |
FDA, USP, USDA, | 80 (D) | B | D | B | B | D | — | — | — | — | — |
Bev-A-Line® V | -60–200 °F (-51–93 °C)* |
National Formulary | 80 (D) | B | B | B | B | D | — | — | — | — | — |
Bev-A-Line® XX | -60–160 °F (-51–71 °C) |
FDA*, NSF* | 55 (D) | C | D | C | D | C | A | — | — | — | — |
C-FLEX® | -100–275 °F (-73–135 °C) |
FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | A | A | A | A | — | B | — | — | 150 | — |
Chemfluor®367 | -400–450 °F (-240–260 °C) |
FDA | 58 (A) | A | A | A | A | A | — | — | — | — | — |
Kupari | -60–400 °F (-53–204 °C) |
Ei mitään | — | D | D | C | C | A | A | — | — | — | — |
EPDM elintarvikekäyttöön; PTFE-vuorattu; lankavahvisteinen |
-40–300 °F (-40–148 °C) |
FDA, USDA, 3A | — | A | B | A | A | — | — | — | — | — | — |
ETFE | -150–302 °F (-101–150 °C) |
GMP | 75 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
FEP | -454–400 °F (-270–205 °C) |
FDA, USP, GMP | 55 (D) | A | A | A | A | A | A | 5,9 | 1,3 | 14 | 2,0 |
Kumi | -15–158 °F (-26–70 °C) |
GMP | 35 (A) | A | D | A | B | C | D | 1311 | 492 | 307 | 118 |
Hypalon® | 40–220 °F (4–104 °C) |
Ei mitään | 70 (D) | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kynar® | -40–260 °F (-40–127 °C) |
FDA, USP, USDA | 80 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
MFA | -103–482 °F (-75–250 °C) |
USP | 59 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
Norprene® | -75–275 °F (-60–135 °C) |
GMP | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Norprene® elintarvikelaatuinen | -60–275 °F (-51–135 °C) |
FDA, NSF, GMP | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Norprene® paine | -60–275 °F (-51–135 °C) |
FDA, 3A, NSF | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Nailon | -60–200 °F (-51–93 °C) |
Ei mitään | — | A | D | A | C | C | D | 20 | 19 | 5,4 | 1,1 |
PEEK | Enintään 212 °F (enintään 100 °C) |
Ei mitään | — | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PFA | -320–500 °F (-195–260 °C) |
FDA, USP, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PFA-450, erittäin puhdas | -320–500 °F (-195–260 °C) |
FDA, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PharMed® | -75–275 °F (-59–135 °C) |
FDA, USP, NSF, GMP | 64 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Polyeteeni | -100–175 °F (-73–80 °C) |
FDA, USDA | 50 (D) | A | D | B | B | B | A | 280 | — | 60 | 20 |
Polyeteeni, FEP-vuorattu |
-100–175 °F (-73–80 °C) |
FDA, GMP | — | A | A | A | A | A | A | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Polyimidi | -418–896 °F (-250–480 °C) |
USP, NEMA | — | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
Polypropeeni | 32–250 °F (0–121 °C) |
FDA, USDA | 75 (D) | A | D | B | B | C | D | 90 | — | 25 | 4 |
Polyuretaani (kirkas, aqua-sävy) |
-40–180 °F (-40–82 °C) |
Ei mitään | 95 (A) | B | D | B | B | A | — | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
Polyuretaani (punainen, vihreä, sininen, musta) |
-70–185 °F (-57–85 °C) |
Ei mitään | 95 (A) | B | D | B | B | A | — | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
PTFE | -400–500 °F (-240–260 °C) |
FDA, USP, GMP | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PTFE värikoodattu |
-400–500 °F (-240–260 °C) |
Ei mitään | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC | 10–140 °F (-12–60 °C) |
Ei mitään | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC Bubble® | -5–180 °F (-21–82 °C) |
Ei mitään | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 1305 | — | 1345 | — |
PVC, elintarvikelaatuinen | 10–140 °F (-12–60 °C) |
FDA, 3A, USDA | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC-vahvistettu | -5–180 °F (-21–82 °C) |
FDA, USDA, NSF, 3A | 65 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | — | 36 | — |
PVC lankavahvisteinen |
25–150 °F (-4–65 °C) |
FDA, USDA, 3A, NSF | 70 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | — | 36 | — |
Silikoni, peroksidivahvisteinen |
-60–460 °F (-51–238 °C) |
FDA, USP, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | — | 20 132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silikonia, platinavahvisteinen |
-60–460 °F (-51–238 °C) |
FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | — | 20 132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silikonivahvisteinen, peroksidi |
-60–400 °F (-51–204 °C) |
FDA, USP, GMP | 60 (A) | B | D | A | A | A | — | 20 132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Ruostumaton teräs, 316 | -65–550 °F (-53–289 °C) |
Ei mitään | — | A | B | A | C | A | A | — | — | — | — |
Tygon®, FEP-vuorattu |
-40–180 °F (-40–82 °C) |
FDA*, USP*, GMP | 67 (A) | A | A | A | A | B | B | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Tygon® polttoaine/voiteluaine |
-35–165 °F (-37–74 °C) |
GMP | 57 (A) | B | C | C | D | A | A | 100 | — | 12 | 22 |
Tygon® elintarvike-/juomateollisuus |
-49–165 °F (-45–74 °C) |
FDA, NSF, 3A | 63 (A) | A | B | A | B | B | D | 270 | — | 30 | 60 |
Tygon® erinomainen puhtaus |
-94–125 °F (-70–52 °C) |
FDA, USP, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | — | 135 | 45 |
Tygon® erittäin puhdas, vahvistettu |
-94–125 °F (-70–52 °C) |
FDA, NSF, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | — | 135 | 45 |
Tygon® lab; tyhjiö |
-58–165 °F (-50–74 °C) |
FDA, GMP | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 360 | — | 40 | 80 |
Tygon® LFL |
-58–165 °F (-50–74 °C) |
FDA, USP, GMP | 56 (A) | A | A | A | B | — | — | — | — | — | — |
Tygon® paine |
-47–165 °F (-44–74 °C) |
FDA, 3A, NSF | 65 (A) | A | A | B | A | — | — | 2700 | — | 600 | 300 |
Tygon® saniteettituotteet silikonipuriste |
-112–320 °F (-51–160 °C) |
FDA, USP, NSF, GMP | 70 (A) | B | D | A | A | A | — | — | — | — | — |
Tygon® silikoni |
-112–392 °F (-80–200 °C) |
FDA, USP, NSF, GMP | 50 (A) | A | C | A | A | B | B | — | — | — | — |
Tygon® erittäin kemikaalinkestävä |
-108–125 °F (-78–52 °C) |
GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 4840 | — | 980 | 350 |
Tygothane® paine |
-100–180 °F (-73–82 °C) |
FDA, NSF | 82 (A) | C | C | B | D | A | — | 1680 | — | 180 | 60 |
Vinyyli | -45–180 °F (-43–82 °C) |
GMP | 67 (A) | A | D | A | A | C | D | 360 | — | 40 | 80 |
Viton® | -25–400 °F (-32–204 °C) |
GMP | 75 (A) | A | A | C | D | A | A | 79 | — | 15 | 4,3 |
*Perustuu vuoraukseen
†25 °C
Bev-A-Line-Reg TM Thermoplastic Processes, Inc.
Bubble-Reg TM Sherwood Medical Industries Inc.
Chemfluor, Norprene, PharMed, Tygon, Tygothane-Reg TM Norton Performance Plastics Corp.
C-FLEX-Reg TM Consolidated Polymer Technologies, Inc.
Hypalon, Viton-Reg TM DuPont Dow Elastomers L.L.C. (DuPont Dow Elastomers L.L.C.).
Kynar, Superflex—Reg TM Elf Atochem North America
PTFE—Reg TM E. I. DuPont de Nemours & Co.
Pumppuletkut monenlaisia käyttötarkoituksia ja markkinoita varten
Pumppuletkuja käytetään erilaisiin käyttötarkoituksiin ja monilla eri markkinoilla ja teollisuudenaloilla, kuten:
- Biotieteelliset tutkimusratkaisut, tuotteet ja resurssit
- Kromatografia ja massaspektrometria
- Analyyttinen kemia
- Biofarmaseuttinen tuotanto
- Turvallisuus
- Valvotun ympäristön ja puhdastilan ratkaisut
Masterflex® -pumppuletkuihin luotetaan erityissovelluksissa Vieraile verkkosivuillamme tai ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Tarvitsemasi letkuopas
Tarvitsetko lisäohjeita peristalttisen pumpun letkujen valintaan? Masterflex® -pumpun letkujen valintaoppaat voivat auttaa: Lue lisää käytettävää nestettä varten sopivan peristalttisen pumpun letkujen löytämisestä. Autamme pitämään tutkimuksesi käynnissä. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää pumppuletkuista.