Letkujen valintaopas viskooseille nesteille
Select tubing size based on flow rate and viscosity
Kaavion käyttöohjeet
Esimerkki:
Sinulla on 800 sentipoisea nestettä, jota haluat pumpata 150 ml/min. Etsi yllä olevan kaavion virtausnopeusakselilta 150 ml/min ja viskositeettiakselilta 800 sentipoisea. Seuraa näitä kahta pistettä niiden yhtymäkohtaan. Kaavio osoittaa, että L/S® 35- ja L/S® 36 -letkut tuottavat halutun virtausnopeuden. Nämä putkikoot sopivat myös kaikille alhaisemmille viskositeeteille ja alhaisemmille virtausnopeuksille.
Huomioitavaa:
Kaikki viskositeettitestaustiedot on saatu käyttämällä kiinteitä letkumateriaaleja, kuten Norprene®, PharMed®, Viton®ja Tygon® koska nämä koostumukset toimivat parhaiten korkean viskositeetin sovelluksissa. Testit suoritettiin nesteillä, joiden lämpötila oli 21 °C (0 °F) ja vastapaine 0 bar (0 psig). Kaaviota kannattaa käyttää vain yleisenä ohjeena, eikä se takaa, että saavutat esitetyt tulokset.
  • Masterflex-pumpun letkut
  • OEM-pumppuratkaisut