Ismatec: letkujen valintaopas
Letkun valitseminen
Voit täydentää Ismatec-pumppujärjestelmääsi tilaamalla kaksi- tai kolmiportaisia värikoodattuja letkuja tai nimelliskoon letkuja. Saatavilla on erilaisia materiaaleja ja kokoja sekä jatkoletkuja.
Letkutyypit
Kaksiportaiset letkut
Käytä kaksiportaisia letkuja vakiokokoisissa patruunoissa ja letkuasennussarjoissa. Valitse alla olevista seitsemästä letkumateriaalivaihtoehdosta. Saatavana on myös jatkoletkuja. Letkujen pysäyttimet on värikoodattu letkujen tunnuksen mukaan nopeaa tunnistamista varten. Pysäyttimet pitävät letkun optimaalisessa jännityksessä, joka on tarpeen, jotta pumpunpään rullat sulkevat letkun. Tuloksena on luotettava pumppaus ja toistettavat virtausnopeudet.
Kolmiportaiset letkut
Käytä minipatruunoissa kolmiportaisia letkuja. Valitse alla olevista seitsemästä letkumateriaalivaihtoehdosta. Saatavana on myös jatkoletkuja. Letkujen pysäyttimet on värikoodattu letkujen tunnuksen mukaan. Ne pitävät letkun optimaalisessa jännityksessä, joka on tarpeen, jotta pumpunpään rullat sulkevat letkun. Tuloksena on luotettava pumppaus ja toistettavat virtausnopeudet. Kolmen portaan ansiosta voit käyttää kahta letkuosuutta yhden sijaan. Kun yksi letkun osa kuluu, uusi osa on valmis käytettäväksi.
Nimelliskoon letkut
Käytä nimelliskoon letkuja pikavaihto- ja letkualustapumppujen kanssa. Valitse alla olevista seitsemästä letkumateriaalivaihtoehdosta.
Letkumateriaalin tiedot
Materiaali | Ulkomuoto | Lämpötila | Käyttöikä nopeudella 100 r/min | Edut | Käyttötarkoitus |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Kirkas | -50 – 74°C | 300 tuntia | Selkeä ja taloudellinen | Hapot, emäkset, viskoosit nesteet |
Tygon LFL | Kirkas | -50–74 °C | 300 tuntia | Lääkelaatua. Pisin joustoaika kaikista Tygoneista. | Hapot, emäkset, viskoosit nesteet, lääkkeet |
Silikoni (peroksidivahvisteinen) | Läpikuultava | -60–260 °C | 800 tuntia | Erinomainen bioyhteensopivuus | Steriilit nesteet |
Silikoni (platinavahvisteinen) | Läpikuultava | -60–260 °C | 800 tuntia | Orgaanisten yhdisteiden huuhtoutuminen on hyvin vähäistä | Steriilit nesteet |
Norpreeni | Läpinäkymätön, musta | -50–130 °C | 1 400 tuntia | Pitkä käyttöikä | Hapot, emäkset, yleiskäyttöiset |
Viton | Läpinäkymätön, musta | -20–205 °C | 160 tuntia | Kestää useimpia kemikaaleja | Hapot, emäkset, liuottimet, viskoosit nesteet |
PharMed | Läpinäkymätön, beige | -50–130 °C | 1 400 tuntia | Lääkelaatu | Hapot, emäkset, steriilit nesteet, viskoosit nesteet |
Tilaaminen 2- ja 3-portaiset letkut
Valitse joko 2- tai 3-portainen letku pumpun vaatimusten mukaan
VAIHE 1
Valitse letkumateriaali
VAIHE 2
Valitse virtausnopeutta ja pumppujärjestelmää varten tarvittava ID-koko
VAIHE 3
Täydennä järjestelmäsi jatkoletkuilla. Voit liittää portaittaiset letkut ja jatkoletkut toisiinsa letkun piikkiliitoksilla tai liittämällä ne yhteen.