Digitaalisten Masterflex-asemien vertailu- ja valintaopas
Masterflexillä on digitaaliset asemavaihtoehdot tutkimusta tai prosessia varten. Meillä on digitaalinen pumppu tarpeisiisi tarvitsitpa sitten vakioaseman, aseman, jossa on avoimen pääanturin turvallisuus, tietokoneyhteensopivan aseman, verkko- tai tietokoneaseman Bluetooth®-toiminnolla ja Ethernetillä tai Profibusilla, tai jos haluat etävalvontaa pilven kautta.
Masterflexin digitaalisissa vakioasemissa on huoltovapaa, erittäin tarkka moottori ja graafinen käyttöliittymä, joka tekee käyttöönotosta ja käytöstä entistä helpompaa. Kun valitset Masterflex-vakioaseman, jossa on avoin pääanturi (OHS), voit olla varma, että pumppu sammuu automaattisesti, kun pumpunpää on auki. Kun tarvitset tietokoneyhteensopivan aseman, löydät useita Masterflex-asemavaihtoehtoja tarpeisiisi. Jos valitset aseman, jossa on MasterflexLive®, pumppujesi reaaliaikainen seuranta on mahdollista. Seuraa kaikkia parametreja, kuten nopeutta, virtausnopeutta ja annostelutilavuutta. Push-ilmoitukset ilmoittavat käyttöolosuhteista ja virheilmoituksista, joten voit valvoa kriittisiä pumppuprosesseja ympäri vuorokauden olematta paikan päällä.
Valitse alla olevan vertailutaulukon avulla oikea digitaalinen Masterflex® -asema sovellukseesi:
Digitaalinen standard, Digitaalinen modulaarinen; Digitaalinen prosessi | Digitaalinen standard OHS; Digitaalinen prosessi OHS | Tietokoneyhteensopiva | Verkko / Bluetooth ja EtherNet/IP | Verkko / Bluetooth ja Profibus | MasterflexLive® | |
Viestintä - I/O | ||||||
Analoginen I/O-signaali | • | • | • | • | • | • |
Avoin pääanturi / vuoto | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
Ethernet/IP | • | |||||
Profibus | • | |||||
Ethernet - Telnet | • | • | • | |||
Pilvi (MasterflexLive) | • | |||||
Analoginen I/O-signaali | Tulo: nopeuden säätö 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V (skaalautuva); Start/Stop, CW/CCW ja Prime kosketinsulkimen kautta; Lähtö: 0–20 mA, 0–10 V; TTL-pulssi (Tach); aseman käyttökosketin; sisäisen/ulkoisen tilan ilmaisin | |||||
Avoin pääanturi / vuoto | Aseman etuosassa oleva liitin mahdollistaa avoimen pääanturin (OHS) / vuodonilmaisimen anturin suoran liittämisen | |||||
RS-232 | Kaikkien pumppuparametrien PC-ohjaus sarjakäskyjen avulla 9-nastaista sarjaliitintä käyttäen | |||||
USB | Kaikkien pumppuparametrien ohjaus tietokoneella sarjakäskyjen avulla USB-liitintä käyttäen | |||||
BluetoothLE | Voit ohjata kaikkia pumpun toimintoja, tallentaa ja muistaa annosteluohjelmat, seurata pumpun tilaa mukautetun iOS-pohjaisen ohjaussovelluksen avulla; edellyttää, että puhelin tai tabletti on BluetoothLE-signaalin kantaman sisällä (noin 25 m). | |||||
EtherNet/IP tai Profibus |
Liitäntä suoraan joko Ethernet/IP- tai Profibus-pohjaiseen prosessinohjausverkkoon (PLC:n, SCADA:n tai vastaavan avulla); mahdollistaa kaikkien pumppuparametrien hallinnan verkkoliitännän kautta. | |||||
Ethernet - Telnet | Kaksisuuntainen sisäinen verkko/PC-ohjaus kaikkien pumpun parametrien osalta ASCII-komennoilla RJ-45 Ethernet-liittimen avulla | |||||
Pilvi (MasterflexLive) | Seuraa pumpun tilaa mukautetun pilvipohjaisen sovelluksen avulla; saat myös push-ilmoituksia pumpun tilasta sähköpostitse tai tekstiviestillä; edellyttää aseman Internet-yhteyttä tavallisen RJ-45-liitännän (kaikki) tai Wi-Fi:n (vain 78018-xx-sarja) kautta. | |||||
Digitaalinen standard, Digitaalinen modulaarinen; Digitaalinen prosessi | Digitaalinen standard OHS; Digitaalinen prosessi OHS | Tietokoneyhteensopiva | Verkko / Bluetooth ja EtherNet/IP | Verkko / Bluetooth ja Profibus | MasterflexLive® | |
Sovellettavat SKU:t | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |