Liittimien valintaopas
Biologisten tarvikkeiden maailma on täynnä vaihtoehtoja. Nämä valinnat eivät ole pelkästään henkilökohtaisten mieltymysten varassa: jokaisen osan on sovittava toisiinsa saumattomaksi ekosysteemiksi, jotta laboratoriolaitteet toimisivat kunnolla.
Saatavilla olevat vaihtoehdot ja tekniset tiedot asennustyypeistä, vaatimustenmukaisuustodistukset ja muut seikat oikean valinnan tekemiseksi. Lue lisää.
Oikeiden liitinten valinta
Kun olet valinnut oikean pumpun, kromatografiajärjestelmän tai fermentaatiolaitteiston, haluat tehdä oikeat liitännät. Väärät liittimet voivat aiheuttaa seuraavia ongelmia:
- vuotoja
- ei-toivottuja virtauksen rajoituksia
- kallis seisokkiaika
Kun valitset oikeat liittimet, laitteet voivat työskennellä suunnitelmien mukaan.
Liittimien valinta
-
Letkutyyppi
Liittimet toimivat parhaiten joustavien letkujen, kuten silikonin tai PharMed®:n kanssa. Puristusliittimet toimivat hyvin jäykkien letkujen, kuten PTFE:n tai polypropeenin kanssa.
-
Materiaalityypit
Asennusmateriaalin kanssa yhteensopimattomat nesteet voivat aiheuttaa vuotoja tai vaurioittaa järjestelmää. PTFE-liittimet ovat paras valinta erittäin syövyttäville nesteille. Tarkista materiaalien yhteensopivuus kemikaalinkestävyystaulukoista.
-
Tarkasta lämpötila- ja paineolosuhteet
Asennusmateriaalin kanssa yhteensopimattomat nesteet voivat aiheuttaa vuotoja tai vaurioittaa järjestelmää. PTFE-liittimet ovat paras valinta erittäin syövyttäville nesteille. Tarkasta nesteesi ja materiaalien yhteensopivuus kemikaalien ja materiaalien yhteensopivuus -tietokannastamme..
Perusliittimien tyypit
Liittimet liukuvat pehmeään letkuun. Letkun joustavuus pitää letkun kiinni liittimessä matalapaineasennuksissa.
Cam-liittimet ovat letkun kanssa käytettäviä pikaliittimiä. Kytke naarasliitin urosliittimeen ja varmista kestävä liitos vetämällä varret alaspäin. Kestää korkeapainesovelluksia.
Kromatografian liittimet ovat HPLC- ja muihin korkeapainesovelluksiin suunniteltuja puristusliittimiä. Nämä liittimet kestävät jopa 1 000 psi:n paineita.
Puristusliittimissä on mutteri, joka puristaa jäykän letkun liitosrunkoa vasten korkeapainesovelluksia varten.
Luer-liittimet on suunniteltu käytettäväksi mikroputki- ja luer-tyyppisten ruiskujen kanssa. Vakiokokoiset liitäntäpäät tekevät luer-liittimistä, sulkuhanoista ja kokoomaputkista täysin vaihdettavissa olevia, jotta asennukset ovat varmoja..
Putkiliittimet on kierteitetty NPT- (National Pipe Taper), UNF- (Unified Fine Thread) tai BSP-kokoon (British Standard Pipe) pysyviä, korkeapaineisia putkiliitoksia varten.
Pikaliittimet mahdollistavat letkuliitosten tekemisen ja erottamisen irrottamatta letkua liittimestä. Saatavana piikki-, putki-, puristus- ja John Guest® -liittimillä.
Saniteettiliittimet on suunniteltu kontaminaatiovapaita letkuliitoksia varten. Useimmat näistä autoklavoitavista liittimistä täyttävät FDA:n ja USDA:n vaatimukset sekä 3A Sanitary Standards -standardit.
Putkien kierrekoot
Alun perin putkien ulkohalkaisija (OD) ja seinämänpaksuus määriteltiin siten, että putken nimelliskoko vastasi suunnilleen sisähalkaisijaa (ID). Koska tämä suhde ulkohalkaisijan, seinämänpaksuuden ja putken nimelliskoon välillä ei enää pidä paikkaansa, NPT- (National Pipe Taper) ja UNF-tuuma-asteikot (Unified Fine Thread) eroavat englantilaisesta standardituuma-asteikosta.
tarjoaa myös BSP British Standard Pipe) -liittimiä järjestelmien liittämiseen, joissa käytetään sekä NPT- että BSP-kierteitä. Katso alla olevasta taulukosta näiden kahden kierretyylin vertailu.
Koko | Kierteet tuumaa kohti | |
NPT | BSP | |
1/8" | 27 | 28 |
1/4" | 18 | 19 |
3/8" | 18 | 19 |
1/2" | 14 | 14 |
3/4" | 14 | 14 |
Vaatimustenmukaisuustodistus
Etsi "Sertifikaatit"-merkki, joka näkyy asiaan kuuluvien tuotteiden yhteydessä, jotta voit helposti tunnistaa, milloin laatutodistus on saatavilla. Asiakaspalvelutiimimme voivat antaa todistuksen hartsin tai elastomeerin vaatimustenmukaisuudesta monille liitin-, putki- ja tiivistetuotteillemme. Voit pyytää näitä ILMAISIA asiakirjoja ostohetkellä valitsemalla tietyn tuotteen kohdalla vaihtoehdon "vaatimustenmukaisuus".
Sertifikaateissa luetellaan yrityksesi:
- Ostotilausnumero
- Tilauksen viitenumero
- Luettelonumero
- Valmiste/yhdiste
- Eränumero (tarvittaessa)
- Alkuperämaa
Sertifikaateissa luetellaan myös määräykset ja virastot, joiden mukaisia liitos, letku tai tiiviste on, mukaan lukien:
- FDA
- USP
- USDA
- National Formulary
- NSF International
- GMP
- 3A
Noudata asennusopastamme
Yhteensopivien osien hankkiminen voi olla vaikeaa; se on tärkeä osa laboratorion rakentamisprosessia, joka voi helposti mennä pieleen, jos hankitaan yhteensopimattomia osia. Teemme oikeiden varusteiden ostamisesta helpompaa. Asennusoppaamme avulla löydät juuri sen, mitä tarvitset.