STAMP-putkien valintaopas
Helpompi tapa valita pumppuletkut: valitse STAMP
Onnistunut putkivalinta johtaa järjestelmään, joka tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn ja tekee myöhemmän uudelleensuunnittelun ja vianmäärityksen tarpeettomaksi. Jos haluat tehdä harkitun valinnan sovellustasi varten, muista lyhenne STAMP.
Jäljempänä esitetyt tiedot on tarkoitettu ohjeeksi joustavien letkujen valinnassa ja määrittelyssä. Tämän oppaan asianmukainen käyttö helpottaa nestejärjestelmien suunnittelua, parantaa optimaalista suorituskykyä ja vähentää uudelleensuunnittelua ja vianetsintää projektin myöhemmässä vaiheessa.
Oikean letkun valitsemisessa sovellukseesi on otettava huomioon useita tekijöitä, joista useimmat unohdetaan, kunnes on liian myöhäistä. Jotta prosessi olisi yksinkertainen, käytä lyhennettä "STAMP", joka auttaa muistamaan kunkin tekijän.
Kukin kirjain viittaa johonkin valintaprosessin kriittiseen osatekijään: koko, lämpötila, sovellus, väliaine ja paine, mutta jokaiseen kirjaimeen liittyy enemmän yksityiskohtia, jotka on esitetty tässä oppaassa.
Lab Tubing
S – koko
Koon yhteydessä on aina otettava huomioon sisähalkaisija (ID), ulkohalkaisija (OD) ja seinämä, mutta myös leikkauspituus on tärkeä tekijä, joka usein unohdetaan. ID, OD ja seinämä vaikuttavat merkittävästi paine- ja tyhjiöluokituksiin, ja ne on otettava huomioon päätöksenteossa. Toleranssit ovat myös huolenaihe vuotokohtien ja suunnittelun kriittisten mittojen osalta. Loppukäyttäjän liitäntävaihtoehtojen ymmärtäminen auttaa varmistamaan asianmukaisen istuvuuden ja ongelmien poistamisen prosessin myöhemmässä vaiheessa.
T – lämpötila
Lämpötilalla on monenlaisia vaikutuksia letkujen valintaprosessiin. Käyttölämpötilaa tarkastellaan useimmiten sen ilmeisen merkityksen vuoksi, mutta myös puhdistuslämpötila, ympäristön lämpötila ja koko lämpötilan vaihtelu on otettava huomioon. Äkilliset muutokset tai äärimmäiset lämpötilat voivat vaikuttaa kielteisesti suorituskykyyn ja aiheuttaa ennenaikaisia vikoja. Tämä johtaa yleensä siihen, että kalliimpi materiaali on ainoa vaihtoehto, mutta valmistuskapasiteetin kehittyessä monikerrostuotteet voivat auttaa vähentämään kustannuksia ja samalla täyttää suorituskykyodotukset.
Tangential Flow Filtration Tubing Application
A - Sovellus
Sovelluksen ymmärtäminen on valintamenettelyn monimutkaisin osa, ja se jätetään useimmiten huomiotta. Loppukäyttäjät voivat olla epämääräisiä kuvauksen kanssa, joko siksi, että he eivät ole varmoja siitä, mitä he etsivät letkujen osalta, tai he eivät halua paljastaa liikaa tietoa läpimurtotuotteestaan. Joka tapauksessa vastausten saaminen auttaa molempia osapuolia.
Sääntelyyn liittyvät huolenaiheet ovat aina listan kärjessä. On tärkeää ymmärtää, mitä asiakirjoja tarvitaan ja mitä erityissäännöksiä on noudatettava. FDA:n, USDA:n, 3A:n, ISO:n, EPA:n, USP:n ja NSF:n vaatimustenmukaisuuteen liittyy erilaisia huolenaiheita, jotka edellyttävät erilaisia materiaalivalintoja. Asianmukaiset tukevat asiakirjat ja todistukset on tarkastettava ennen tilausta, ja kaikista yksityiskohdista on sovittava ennen ensimmäisen lähetyksen saapumista. Puuttuvat asiakirjat vain viivästyttävät prosessia ja aiheuttavat tarpeetonta harmia.
Sovelluksen dynamiikan tunteminen auttaa materiaalin valinnassa selkeyden, durometrin (suhteellisen kovuuden), taivutusväsymyksen tai kulumiskestävyyden ja peristalttisen pumpun käytön kannalta. Saatavilla on materiaaleja, joilla voidaan torjua kutakin näistä tekijöistä erikseen, ja monikerroksisia vaihtoehtoja, joilla voidaan ratkaista näiden tekijöiden yhdistelmä. Ensimmäinen vaihe on sovelluksen koko laajuuden ymmärtäminen.
M - Väliaine
Kuljetettavan nesteen tai väliaineen ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa, että uuttuvia aineita, adsorptiota/absorptiota ja hiukkasia ei ole. Eri kemikaalit vaikuttavat eri materiaaleihin eri nopeudella, joten tuotteen kokonaisvaltaisen käyttötarkoituksen ymmärtäminen auttaa oikean valinnan tekemisessä. Puhdistusaineet ovat usein aggressiivisimpia käytettyjä nesteitä, mutta sinun on myös oltava tietoinen kaikista kemiallisista reaktioista, joita nesteiden vaihtaminen voi aiheuttaa. Usein huomiotta jäävät ilmakehässä olevat kemikaalit, joita on joko letkutuotetta ympäröivässä ilmassa tai jotka tippuvat vuotojen tai kondensaation muodostumisen kautta. Jos neste on hyvin aggressiivinen, voidaan valita monikerrostuotteita, jotka parantavat suojaa ja vähentävät materiaalikustannuksia.
Joitakin materiaaleja voidaan valmistaa tiukemmilla toleransseilla tiukempien liitosten aikaansaamiseksi ja siten vuotokohtien välttämiseksi, kun taas toisilla materiaaleilla voidaan valmistaa sileämpi sisäpinta paremman huuhtelun aikaansaamiseksi. Kuljetettavan nesteen ymmärtäminen voi auttaa maksimoimaan projektin tehokkuuden, helpottamaan huuhtelua ja välttämään kalliita vuotoja. Turvallisuudella on merkitystä myös materiaalivalinnoissa. Jotkin vaatimukset edellyttävät kuljetettavan nesteen tarkastelua. Tämä tarkoittaa, että materiaalin on oltava riittävän kirkasta, jotta nesteen kulkureitti voidaan nähdä ja jotta voidaan erottaa, onko siinä materiaalia. Muut vaihtoehdot edellyttävät eri kemikaalien tunnistusmerkintöjä käyttämällä värillisiä letkutuotteita tai erityistä merkintätekstiä. Tämä on mahdollista, ja se on kasvava suuntaus pyrittäessä parantamaan yritysten turvallisuutta. Jos tämä kiinnostaa, varmista, että valitsemasi valmistaja pystyy käsittelemään tällaisia vaihtoehtoja.
Peristaltic Pump Tubing
P - Paine
Tyhjiö ja ylipaine rasittavat mitä tahansa letkutuotetta. Näiden tekijöiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vaarallisia olosuhteita tuotteen käytön aikana. Kohonnut tai alentunut lämpötila alentaa huomattavasti materiaalien paineluokitusta, ja asianmukaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Seinämän paksuuden muuttaminen voi auttaa lisäämään paineluokitusta, samoin kuin kokonaisulkohalkaisijan (OD) / -sisähalkaisijan (ID) pienentäminen. Jos tämä ei ole vaihtoehto, eri materiaaleista valmistetut monikerrostuotteet voivat auttaa käsittelemään haluttua painetta ja ylläpitämään oikean tilan nesteen kulkureitillä.
Normaalin toiminnan aikana syntyvät paineet eivät ole ainoat olosuhteet, jotka vaikuttavat oikean laboratorioletkun valintaan. Puhdistusvaiheet voivat aiheuttaa äärimmäisiä paineolosuhteita, ja ne on otettava huomioon valintaa tehtäessä.
Yhteenveto
"STAMP"-oppaan kirjainlyhenne yksinkertaistaa prosessia. Tuotetta valitessa laatu on ensiarvoisen tärkeää, kuten aina. Kysy rohkeasti valmistajan laatuprosessista ja tehdaskierroksista, ja näe, miten tuote suunnitellaan ja valmistetaan. Jos kentällä jokin menee pieleen, haluat tietää, että valmistajakumppanillasi on kaikki tukevat laatuasiakirjat.
Masterflex-letkuvaihtoehdot soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin
  1. Masterflex® L/S® korkean suorituskyvyn tarkkuuspumppuletkut, C-Flex®, L/S 15 - MFLX06424-15. Tässä letkussa yhdistyvät silikonin bioyhteensopivuus ja Tygon®:nkaltainen kemiallinen kestävyys. Soveltuu hyvin yleiseen laboratoriokäyttöön, jossa vaaditaan korkeaa suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä.
  2. Masterflex® L/S® -tarkkuuspumppuletkut, platinavahvisteinen silikoni, L/S 16 - MFLX96410-16. Tunnetaan erinomaisesta bioyhteensopivuudestaan, lämmönkestävyydestään ja alhaisesta puristuslujuudestaan, joten se soveltuu lääke-, biotekniikka- ja elintarvikesovelluksiin.
  3. Masterflex® L/S® korkean suorituskyvyn tarkkuuspumppuletku, PharMed® BPT, L/S 24 - MFLX06508-24. Tämä letku on suunniteltu suojaamaan valoherkkiä näytteitä, ja se sopii erinomaisesti solu- ja kudosviljelyyn sekä farmaseuttisiin sovelluksiin.
  4. Masterflex® L/S® korkean suorituskyvyn tarkkuuspumppuletku, FDA-yhteensopiva Viton®, L/S 15 - MFLX96412-15. Tämä letku soveltuu elintarvike- tai laboratoriosovelluksiin, joissa vaaditaan FDA:n vaatimustenmukaisuutta, ja se kestää hyvin kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja.
  5. Masterflex® L/S® korkean suorituskyvyn tarkkuuspumppuletku, Tygon® S3 E-LFL, L/S 36 - MFLX06440-36. Yleiseen laboratoriokäyttöön suositeltu letku on tunnettu pitkästä käyttöiästä ja kyvystään kiinnittyä tiiviisti lasiin ja metalliin, mikä on hyödyllistä erilaisissa laboratoriokokoonpanoissa.
  6. Masterflex® L/S® 2-portainen pumppuletku, platinavahvisteinen silikoni, Avantor® Saatavana useita eri vaihtoehtoja, kuten MFLX06421-24 ja MFLX06421-13. Nämä letkut ovat erittäin kirkkaita ja vähemmän proteiineja sitovia, ja ne sopivat monikanavaisiin pumpunpäihin, joita käytetään lääke-, biotekniikka- ja elintarvikesovelluksissa.
Masterflex-pumppuletkut on suunniteltu tarkasti, mikä takaa optimaalisen suorituskyvyn ja yhteensopivuuden peristalttisten pumppujen kanssa ja vastaa tutkimuslaboratorioiden, lääketeollisuuden, kliinisten laboratorioiden, elintarvike- ja juomateollisuuden ja muiden alojen moninaisiin tarpeisiin.
Saat lisäapua pumppaustarpeisiin ottamalla yhteyttä jo tänään!