Letkujen käyttöikä Tekniset tiedot ja valintaohjeet
Valintaohjeet
Letkujen käyttöikä on vain yksi monista tekijöistä, jotka vaikuttavat pumppusovelluksiisi. Nämä hyödylliset vertailutaulukot auttavat sinua valitsemaan letkut pumppusovellukseesi.
Letkujen käyttöikä on ilmoitettu tunteina eri moottorin nopeuksilla pumpattaessa jatkuvasti vettä 21 °C:n (70 °F) ja 0 baarin (psig) lämpötilassa. Masterflex®-tuotteiden käyttöikä lasketaan vikaantumisajankohdasta tai virtausnopeuden pienenemisestä 50 %:iin sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.
Yleisesti:
- Norprene®- ja PharMed®-letkumateriaalit tarjoavat parhaan letkujen käyttöiän kaikissa sovelluksissa, joissa pumpattava neste on kemiallisesti yhteensopiva.
- Korkean suorituskyvyn tarkkuusletkujen käyttöikä on 20–30 % pidempi kuin tarkkuusletkujen.
- Korkeapaineinen Norprene ja PharMed kestävät parhaiten painesovelluksissa.
- Peroksidilla kovetettu silikoniletku tarjoaa jopa 40 % pidemmän käyttöiän. Platinalla kovetettu silikoniletku tarjoaa paremman bioyhteensopivuuden ja vähemmän uuttuvia aineita. Biopharm Plus platinakovetteiset silikoniletkut kestävät jopa viisi kertaa pidempään kuin muut platina-silikoniletkut.
Muita tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun määritetään paras letku sovellukseesi, ovat muun muassa seuraavat:
- Nesteiden yhteensopivuus
- Nesteen lämpötila
- Järjestelmän paine
- Moottorin kierrosluku
- Letkujen selkeys
- Työjakso
- Huoltojaksot
- Letkujen puhtaus
- Viskositeetti
Kun letkut on valittu:
- Testaa niitä sovelluksessasi.
- Seuraa letkujen käyttöikää käyttösyklin aikana, ja tarkkaile merkkejä letkujen väsymisestä (esim. pienet reikävuodot, kuluminen jne.)
- Aseta huoltoaikataulu letkujen vikaantumisen ennakoimiseksi.
Seuraa aikaa, jonka letkut ovat pumpussa. Siirrä sitä 8–12 tuumaa päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai neljännesvuosittain, riippuen huoltoaikatauluun liittyvästä kokemuksestasi.
Testausparametrit
Nämä kaaviot osoittavat Standard-tyyppisissä pumpunpäissämme käytettävien Masterflex®-letkujen keskimääräisen käyttöiän. Letkujen käyttöikä ilmoitetaan tunteina eri moottorin nopeuksilla, kun vettä pumpataan jatkuvasti 21 °C:n (70 °F) lämpötilassa ja 0 baarin (0 psig) paineessa. Nämä tiedot on kerätty Masterflexin peristalttisten pumppujen vuosien testauksen tuloksena. Masterflexin käyttöikätiedot lasketaan vikaantumisajankohdasta tai virtausnopeuden pienenemisestä 50 %:iin sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.
Näitä taulukoita on parasta käyttää vain yleisenä vertailukohtana. Ei ole taattu, että saavutat näytetyt tulokset. Yleisesti ottaen lämpötilat, pumpun moottorin kierrosluku, kemiallinen yhteensopivuus ja paine vaikuttavat haitallisesti kaikentyyppisten letkujen käyttöikään.