Siloksaanipula – vaihtoehtoiset letkuratkaisut
Kuten ehkä tiedät, siloksaanista on tällä hetkellä maailmanlaajuinen pula, joka on johtanut tarjonnan rajoittamiseen ja silikonin hintojen nousuun maailmanlaajuisesti.
Viimeisimmät tiedot tukevat sitä, että silikoniraaka-aineiden maailmanlaajuiseen tarjontaan saattaa vaikuttaa usean vuoden tai pitkän aikavälin ongelma. Valitettavasti olemme nyt havainneet, että kykymme toimittaa silikoniletkua ajoissa ja nykyisillä hinnoillamme on heikentynyt.
Masterflex tarjoaa laajan valikoiman letkuratkaisuja tarpeisiisi. Kaikki alla luetellut koostumukset ovat bioyhteensopivia, USP class VI- ja FDA 21 CFR 177.2600 -sertifioituja, ja validointiasiakirjat ovat saatavilla. Jos olet epävarma seuraavista vaiheista tai tarvitset apua, ota yhteyttä sovellusasiantuntijoihimme.
Paras letkumme erittäin puhtaisiin sovelluksiin
Masterflex Puri-Flex pumppuletkut:
- Päihittää silikonin keskeisissä suorituskykytesteissä
- Aina varastossa
- Lämpösuljettava ja hitsattava
- Vähän uuttuvia tai huuhtoutuvia aineita
- Vähäinen spallaatio (hiukkasten vapautuminen) tuotteisiin
- Sitoo vain vähän proteiineja
Solujen keräys- ja väliaineprosessijärjestelmiin sekä bioreaktoriprosessilinjoihin.
PURI-FLEX™-
Ensiluokkainen läpikuultava Masterflex-letku, joka aiheuttaa paljon vähemmän roiskeita ja tarjoaa pidemmän pumpun käyttöiän kuin silikoni.
Muita hyviä vaihtoehtoja silikoniletkuille:
Puskurien ja väliaineiden valmistukseen, kertakäyttöisiin kokoonpanoihin ja aseptiseen sulkemiseen/hitsaukseen.
Pharmed™
Suosittu läpinäkymätön letkuvaihtoehto bioprosessiyhteisössä. Pharmed™ on myrkytön, ei-hemolyyttinen, kuumasaumattu ja hitsattava.
Osta Pharmed-letkuja
Rokotteiden valmistukseen sekä tuotannon suodatukseen ja käymiseen.
PHARMAPURE®
Tämä läpinäkymätön, erittäin vähän spallaatiota sisältävä koostumus on puhtain tarjoamamme juokseva koostumus, ja se on optimaalinen valinta aseptisiin ja bioprosesseihin.
Osta PHARMAPURE-letkuja
Erikoiskemikaalien tuotantoon/käsittelyyn ja diagnostiseen testaukseen.
CHEM-DURANCE® BIO
Kun tarvitaan kemiallista ja biologista yhteensopivuutta sekä erittäin vähäistä spallaatiota, ei ole parempaa vaihtoehtoa. Läpinäkymätön letku.
Osta CHEM-DURANCE BIO -letkuja
Vastuuvapauslauseke: Nämä Masterflex-letkujen muotoilut ovat bioyhteensopivia, FDA 21 CFR- ja USP Class VI -sertifioituja, ja validointiasiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä. Huomaa, että nämä koostumukset ovat vain ehdotettuja korvaavia tuotteita; tee aina letkutesti ennen niiden käyttöä.